主要文件
Z315001
Sigma-Aldrich
Hirschmann® pipetus® Junior移液管控制器
for volumes 0.5 to 25 mL
别名:
移液管助吸器
登录查看公司和协议定价
选择尺寸
1 EA
$256.00
$256.00
请联系客服了解存货情况
选择尺寸
变更视图
1 EA
$256.00
About This Item
分類程式碼代碼:
41121500
NACRES:
NB.01
$256.00
请联系客服了解存货情况
材料
plastic
silicone
製造商/商標名
Hirschmann 9902000
容積
0.5-25 mL
一般說明
  • 低成本,手动模式
  • 移液体积为 0.5 至 25 mL
  • 精确的定量阀可准确控制弯月形液面
  • 通过调节输送触发器上的手指压力来控制排放速度
  • 硅胶移液管架可以接受容量、血清或巴斯德移液管
  • 集成式 PTFE 膜过滤器可防止液体意外进入控制器
法律資訊
Hirschmann is a registered trademark of Hirschmann Laborgeräte GmbH & Co.
Pipetus is a registered trademark of Hirschmann Laborgeräte GmbH & Co.
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)
访问文档库
其他客户在看
Questions
  1. Is Hirschmann® pipetus® Junior pipette controller (catalog number Z315001) from Sigma-Aldrich rechargeable?
    1 answer
    1. No, this product is not rechargeable. This item is a manual pipette filler that does not have suction nor delivery that is motor driven. The suction and delivery are regulated by an internal bellows, which is inflated and deflated by the suction and delivery buttons. Please see the link to the rechargeable pipette controller below:
      https://www.sigmaaldrich.com/product/aldrich/z314951