主要文件
Z290432
Sigma-Aldrich
Sigma-Aldrich® 真空过滤组件
for 47 mm filters with glass support, #8 stopper, 1 L flask (included)
别名:
Filtration Setup, Separation Device, Vacuum Assembly
登录查看公司和协议定价
选择尺寸
1 EA
$1,410.00
$1,410.00
请联系客服了解存货情况
选择尺寸
变更视图
1 EA
$1,410.00
About This Item
UNSPSC代码:
41104900
NACRES:
NB.24
$1,410.00
请联系客服了解存货情况
物料
glass housing
glass membrane
特点
cap plug seal
graduation
包装
pkg of 1 ea
瓶容量
1 L
漏斗容量
300 mL
颈直径
41 mm
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般描述
用于 HPLC 溶剂纯化、颗粒物分析、细菌学研究、放射化学测定、定量重量分析和类似应用的真空过滤设备。将密封滤膜夹在漏斗顶盖和漏斗杆上的法兰间。
包括:漏斗顶盖、漏斗杆/膜支架、铝制夹具、塞子(标准锥度漏斗除外)和过滤瓶(如要求)。
如需备用件,请访问我们的玻璃器具在线目录:www.sigma-aldrich.com
组件包括:300 mL 漏斗顶盖、多孔玻璃漏斗支架、1 L 滤瓶、铝夹和 8 号硅胶塞。
法律信息
SIGMA-ALDRICH is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)