23703U
23703-U
别名:
Clear glass screw top vials
$337.00
1 of 10
Supelco
27186
螺旋盖,带聚四氟乙烯衬里的实心顶部,100个装
27184
小瓶,螺旋盖,透明玻璃(仅小瓶)
27182
样品瓶(带PTFE衬里的绿色固体热固性螺旋盖),预组装,100个装
23188
预先清洁和组装的、带开孔白色聚丙烯螺纹顶盖的样品瓶
27379
27057
开孔聚丙烯螺纹瓶盖
SU860001
27010-U
预组装螺纹口样品瓶,带酚醛树脂顶部开口瓶盖
27022
带有 PTFE/硅胶隔垫的带孔螺纹盖
27181
clear glass vial
suitable for GB 31604.35-2016suitable for ISO 25101
suitable for FDA C-010.02
closure type screw top vial
pkg of 144 ea
27.5 mm × 140 mm
60 mL
thread for 24-400
PFAS testing
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
Analytical Chromatography
Analytical Vials
历史批次信息供参考:
It looks like we've run into a problem, but you can still download Certificates of Analysis from our 文件 section.
如需帮助,请联系 客户支持
在文件库中查找您最近购买产品的文档。
访问文档库
1 of 7
27173
29433-U
经过认证的 8×40mm 样品瓶(包括瓶盖)
27185-U
螺纹口样品瓶,棕色玻璃(仅样品瓶)
SU860007
棕褐色 PTFE/硅胶隔垫
27382
27187
中心开孔酚醛树脂螺纹瓶盖