主要文件
27188-U
Supelco
棕褐色 PTFE/硅胶隔垫
white tan PTFE/silicone, diam. × thickness 22 mm × 0.100 in., for use with 20, 40 or 60 mL vial, pkg of 100 ea
别名:
棕褐色PTFE/硅胶密封件
登录查看公司和协议定价
选择尺寸
100 EA
$203.00
$203.00
国内现货,预计发货时间2025年4月21日详情
获取大包装报价
选择尺寸
变更视图
100 EA
$203.00
About This Item
UNSPSC代码:
41122001
NACRES:
NB.11
$203.00
国内现货,预计发货时间2025年4月21日详情
获取大包装报价
物料
white tan PTFE/silicone
包装
pkg of 100 ea
参数
250 °C temp. limit
外径
22 mm
直径× 厚度
22 mm × 0.100 in.
相容性
for use with 20, 40 or 60 mL vial
for use with screw cap, 24-400
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
相关产品
产品编号
说明
价格
储存分类代码
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)
访问文档库
Astrid Leiva et al.
Animals : an open access journal from MDPI, 9(11) (2019-11-17)
Costa Rican animal feed production is continually growing, with approximately 1,238,243 metric tons produced in 2018. Production-wise, pet cat and dog food are in fifth place (about 41,635 metric tons per year) amongst animal feeds, and it supplies up to