Merck
22327
Supelco
不锈钢滤网
pkg of 1 ea
登录查看公司和协议定价
选择尺寸
1 EA
$110.00
$110.00
请联系客服了解存货情况
获取大包装报价
选择尺寸
变更视图
1 EA
$110.00
About This Item
UNSPSC代码:
12000000
$110.00
请联系客服了解存货情况
获取大包装报价
一般描述
An alternative to the use of wool plugs to hold packing material inside columns. Includes a single 2 in. x 2 in. (5 cm x 5 cm) sheet of 10 μm pore size material.
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)