主要文件
21008-U
Supelco
不锈钢滤网
别名:
Large PUF Cartridges
登录查看公司和协议定价
选择尺寸
2 EA
$20.70
$20.70
请联系客服了解存货情况
获取大包装报价
选择尺寸
变更视图
2 EA
$20.70
About This Item
UNSPSC代码:
12190000
NACRES:
NB.24
$20.70
请联系客服了解存货情况
获取大包装报价
产品线
ORBO
包装
pkg of 2 ea
制造商/商品名称
Supelco ORBO 2000
技术
active air sampling: suitable
应用
air monitoring
environmental
industrial hygiene
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
相关类别
一般描述
Stainless Steel Screens are useful for ASTM D6209, EPA IP-7, and EPA TO-13 (PAHs); EPA TO-4A (Pesticides/PCBs); EPA TO-9A (Dioxins).
法律信息
ORBO is a trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)