主要文件
GF17132239
不锈钢-AISI 304 合金,FeCr18Ni10
mesh, 900 x 900mm, 0.38mm nominal aperture, 0.75mm thickness, 0.25mm wire diameter, 40 x 40 wires/inch, 0.37 open area, plain weave mesh
别名:
FE228710
登录查看公司和协议定价
选择尺寸
1 EA
$966.00
$966.00
预计发货时间2025年4月03日详情
获取大包装报价
选择尺寸
变更视图
1 EA
$966.00
About This Item
UNSPSC代码:
11171600
NACRES:
NA.23
$966.00
预计发货时间2025年4月03日详情
获取大包装报价
描述
0.37 (open area)
40 x 40 (wires/inch)
表单
(mesh)
制造商/商品名称
Goodfellow 171-322-39
直径× 厚度
0.25 mm × 0.75 mm , plain weave mesh
尺寸
900 mm × 900 mm
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般描述
Goodfellow产品
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com.
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)