Merck
22288
精确取样注射器针头
volume 100-10000 μL, for use with VICI Series A, cone tip, side port stainless steel needle (point style 5), needle L × O.D. × I.D. 2.25 in. × 0.029 in. × 0.012 in.
别名:
侧孔针头,用于 A 系列,气体型,一包 3 个
登录查看公司和协议定价
选择尺寸
3 EA
$82.20
$82.20
预计发货时间2025年5月26日详情
获取大包装报价
选择尺寸
变更视图
3 EA
$82.20
About This Item
UNSPSC代码:
41122001
$82.20
预计发货时间2025年5月26日详情
获取大包装报价
物料
cone tip, side port stainless steel needle (point style 5)
描述
Series A
特点
point style Side port, taper
包装
pkg of 3 ea
制造商/商品名称
VICI 913052
针长度 × 外径 × 内径
2.25 in. × 0.029 in. × 0.012 in.
体积
100-10000 μL
相容性
for use with VICI Series A
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)