19136U
19136-U
$81.90
1 of 10
26274
旋转锁定注射器的 SGE 针头
26273-U
19137-U
Hamilton ® RN注射器针头
26271
19133-U
22288
精确取样注射器针头
26270-U
26272
Sigma-Aldrich
916757
Stainless steel dispensing tips
58066
PTFE 垫圈
bevel tip stainless steel needle
22s ga
bevel tip (stainless steel)
pkg of 6 ea
Hamilton 7779-03
51 mm (2 in.)
250-10000 μL
for use with 250μL-10000μL
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
实验室器材
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
历史批次信息供参考:
It looks like we've run into a problem, but you can still download Certificates of Analysis from our 文件 section.
如需帮助,请联系 客户支持
在文件库中查找您最近购买产品的文档。
访问文档库
1 of 6
26284
Hamilton® Samplelock 注射器
Z118117
19139-U
Hamilton® needles for RN syringes, blunt tip
26154
带端头的 Hamilton® 活塞组件,用于 1000、1700 和 1800 系列
20890-U
Hamilton® HPLC 注射器
26287