主要文件
21912
用于 Agilent/HP 7673、7683 和 6850 ALS 自动进样器的 SGE 注射器(配有固定针头)
volume 10 μL, SK-10F-HP-0.47, needle size 26 ga, needle L 42 mm, pkg of 6 ea
登录查看公司和协议定价
选择尺寸
6 EA
$559.00
$559.00
预计发货时间2025年5月22日详情
获取大包装报价
选择尺寸
变更视图
6 EA
$559.00
About This Item
UNSPSC代码:
42142600
$559.00
预计发货时间2025年5月22日详情
获取大包装报价
物料
cone tip stainless steel needle (point style 1)
针尺寸
26 ga
特点
needle type F (fixed needle)
包装
pkg of 6 ea
制造商/商品名称
SGE
针长度
42 mm
体积
10 μL
相容性
for use with Agilent/HP 7673 and 7683 autosampler
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般描述
SGE 注射器经过设计和测试,符合严苛的自动进样器规格。这些注射器采用独特的活塞设计,有效避免活塞弯曲和卡塞。同时,针尖样式可承受多次快速刺穿隔垫进样;集上述特性于一体的自动进样器注射器实为您的不二之选。
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)