26887U
26887-U
$850.00
1 of 10
USP
1231852
Econazole Related Compound C
24414
SGE 导向推杆注射器
26256
SGE气密注射器,固定针头
26248
配备标准活塞和固定针头的 SGE 微量注射器
21911
用于 Agilent/HP 7673、7683 和 6850 ALS 自动进样器的 SGE 注射器(配有固定针头)
OLIGO
定制DNA寡核苷酸
Millipore
LSKMAGG
PureProteome蛋白G磁珠系统
26257
Sigma-Aldrich
G8772
酸洗玻璃珠
Supelco
Z126195
矩形 TLC 展开罐,完整
cone tip stainless steel needle (point style 1)
23-26 ga
needle type fixed tapered needle
pkg of 6 ea
SGE 001822
42 mm
5 μL
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
Analytical Chemistry
Analytical Chromatography
Analytical Syringes
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
历史批次信息供参考:
It looks like we've run into a problem, but you can still download Certificates of Analysis from our 文件 section.