主要文件
21542
用于 Agilent/HP 7673、7683 和 6850 ALS 自动进样器的 SGE 注射器(配有固定针头)
volume 5 μL, 5F-HP-0.63, needle size 23 ga, needle L × O.D. 42 mm × 0.63 mm
登录查看公司和协议定价
About This Item
UNSPSC代码:
41122001
物料
cone tip stainless steel needle (point style 1)
针尺寸
23 ga
特点
needle type F (fixed)
包装
pkg of 1 ea
制造商/商品名称
SGE 001810
针长度 × 外径
42 mm × 0.63 mm
体积
5 μL
相容性
for use with Agilent/HP 7673 and 7683 autosampler
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般描述
SGE 注射器经过设计和测试,符合严苛的自动进样器规格。这些注射器采用独特的活塞设计,有效避免活塞弯曲和卡塞。同时,针尖样式可承受多次快速刺穿隔垫进样;集上述特性于一体的自动进样器注射器实为您的不二之选。
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)