Merck
Z657972
Hettich® centrifuge rotors
for ROTOFIX 32A and UNIVERSAL 320/320R Centrifuges, Swing-out Rotor, 6 place, to hold, 6 x 50 mL tubes with screw caps
登录查看公司和协议定价
About This Item
分類程式碼代碼:
41103900
NACRES:
NB.22
特點
to hold 6 x 50 mL tubes with screw caps
包裝
pack of 1 ea
製造商/商標名
Hettich 1619
參數
2,701 max. RCF
技術
centrifugation: suitable
相容性
for use with centrifuge models Universal 320/320R and Rotafix 32A
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
相关类别
法律資訊
Hettich is a registered trademark of Andreas Hettich GmbH & Co. KG
需要但未提供