主要文件
Z642843
Greiner LeucoSep 离心管
tube capacity 50 mL, sterile
别名:
Greiner 管, LeucoSep 管
登录查看公司和协议定价
选择尺寸
300 EA
$2,800.00
$2,800.00
请联系客服了解存货情况
选择尺寸
变更视图
300 EA
$2,800.00
About This Item
分類程式碼代碼:
41121700
NACRES:
NB.22
$2,800.00
请联系客服了解存货情况
材料
blue cap
conical bottom tube
conical bottom
polypropylene
polypropylene tube
screw top cap
transparent tube
無菌
sterile
特點
graduations
external thread
包裝
bag of 25
case of 300
製造商/商標名
Greiner 227290
藝帽直徑
34.9 mm
直徑
30 mm
管容量
50 mL
結合類型
non-treated surface
一般說明
LeucoSep 管已被开发用于通过密度梯度离心从人全血和骨髓中最佳地分离淋巴细胞和外周单核细胞。这些管的关键特点是由高级聚乙烯构成的透明、多孔、生物惰性屏障。该屏障防止样品材料与分离介质混合,维持不连续的梯度并改善分离性能。
无菌管提供更高的产量和回收率,更高纯度的富集,以及在程序制备中减少花费时间的好处。聚丙烯管具有锥形底部和印刷的蓝色刻度标记。提供 HDPE 螺旋盖。仅供一次性使用。
法律資訊
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)
访问文档库
其他客户在看
Slide 1 of 1