主要文件
Z359041
Sigma-Aldrich
Nalgene®冻存管管架
Holds 25 vials in a staggered array
别名:
cryogenic vial storage, cryovial rack
登录查看公司和协议定价
选择尺寸
4 EA
$311.00
$311.00
请联系客服了解存货情况
选择尺寸
变更视图
4 EA
$311.00
About This Item
UNSPSC代码:
41122806
NACRES:
NB.22
$311.00
请联系客服了解存货情况
物料
polycarbonate
特点
autoclavable
Holds 25 x vials
包装
pack of 4 ea
制造商/商品名称
Nalgene® 5030-0505
技术
cryopreservation: suitable
颜色
blue
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
相关类别
一般描述
可接受所有的Nalgene低温瓶。每个孔的底部与小瓶互锁,允许单手操作。
Wider spacing for easier manipulation
法律信息
Nalgene is a registered trademark of Thermo Fisher Scientific or its subsidiaries
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)