主要文件
CLS431120
Corning®冻存盒、管架和托盘
Box for 81 cryogenic vials, 4-5 mL
别名:
cryovials
登录查看公司和协议定价
选择尺寸
10 EA
$177.00
$177.00
国内现货,预计发货时间2025年4月21日详情
选择尺寸
变更视图
10 EA
$177.00
About This Item
UNSPSC代码:
41123304
NACRES:
NB.13
$177.00
国内现货,预计发货时间2025年4月21日详情
无菌性
non-sterile
特点
Holds 81 x 4-5 mL tubes
包装
pack of 10 ea
制造商/商品名称
Corning 431120
技术
cryopreservation: suitable
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
特点和优势
  • Reusable orange cryogenic vial storage box with lid
  • Made of virgin polycarbonate to withstand temperature from - 196°C to +121°C
  • Ridges on the sides of the box improve grip when wearing gloves
法律信息
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)