Merck
所有图片(4)
主要文件
Z330426
Lenz® Bistabil® separating funnel
capacity 50 mL, joint: ST/NS 19/26, glass key, graduated
登录查看公司和协议定价
About This Item
UNSPSC代码:
41121809
NACRES:
NB.43
价格与库存信息目前不能提供
物料
glass key
接合处
joint: ST/NS19/26
描述
interchangable stopcock key with retainer; interchangable stopper
特点
graduated
制造商/商品名称
Lenz 4.0020.28
容量
50 mL
活塞孔尺寸
2.5 mm
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
相关类别
法律信息
Bistabil is a registered trademark of Lenz GmbH
Lenz is a registered trademark of Lenz GmbH
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)