Merck
X4500
Sigma-Aldrich
黄嘌呤氧化酶 来源于牛奶
Grade III, ammonium sulfate suspension, ≥0.8 units/mg protein
别名:
XnOx, 夏氏酶, 次黄嘌呤氧化酶, XOD, 木糖:氧氧化还原酶
登录查看公司和协议定价
选择尺寸
5 UNITS
$143.00
25 UNITS
$496.00
100 UNITS
$1,550.00
$143.00
请联系客服了解存货情况
新价格,新优惠!
获取大包装报价
选择尺寸
变更视图
5 UNITS
$143.00
25 UNITS
$496.00
100 UNITS
$1,550.00
About This Item
CAS号:
EC 号:
1.17.3.2.
EC 号:
MDL编号:
UNSPSC代码:
12352204
NACRES:
NA.54
$143.00
请联系客服了解存货情况
新价格,新优惠!
获取大包装报价
生物来源
bovine milk
类型
Grade III
表单
ammonium sulfate suspension
比活
≥0.8 units/mg protein
技术
inhibition assay: suitable
颜色
faint brown to dark brown
异质活性
uricase ≤0.1%
储存温度
2-8°C
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般描述
Formerly E.C.1.1.3.22
研究领域:细胞周期
黄嘌呤氧化酶(XO)属于复杂的金属黄素蛋白。通过氧化巯基残基或黄嘌呤脱氢酶(XDH)蛋白酶解生产。黄嘌呤氧化酶的特征是每个酶单元结合 2 个黄素分子(FAD)、2 个钼原子和 8 个铁原子。[1]
应用
牛乳来源黄嘌呤氧化酶用于:
  • 作为生成超氧化物的来源[2]
  • 降解次黄嘌呤[3]
  • 通过电子自旋共振(ESR)自旋捕捉法检测脂质模型中的活性氧物质(ROS)[4]
  • 作为试验混合物的成分,用于黄嘌呤氧化酶抑制试验 [5]
生化/生理作用
木糖氧化酶是一种含钼酶,存在于细胞质中,能够被黄酮类化合物有效抑制。它在一些药物和嘌呤嘧啶代谢中有重要作用。它被认为是活性氧簇的生物来源。
黄嘌呤氧化酶活性可被叶酸抑制。 [6]
黄嘌呤氧化酶(XO)可催化次黄嘌呤羟基化为黄嘌呤,并催化黄嘌呤羟化为尿酸。[7]黄嘌呤氧化酶活性受到叶酸 [7] 以及各种其他抑制剂抑制,包括 3,4-二羟基-5-硝基苯甲醛(DHNB)[8]、非布司他和别嘌醇。[7]在尿酸盐形成的最后两个步骤中,XO 和黄嘌呤脱氢酶(XDH)起着至关重要的作用。[9]在慢性肝病患者的血清中,可观察到 XO 水平升高。因此,XO 可用作检测肝病的生物标志物。[10]
单位定义
一个单位在25℃、pH 7.5时每分钟将1.0μ摩尔黄嘌呤转化为尿酸。以次黄嘌呤为底物可获得约50%的活性。
外形
混悬于 2.3 M (NH4)2SO4, 10 mM 磷酸钠缓冲液 (pH 7.8) 中,含 1 mM EDTA 和 1 mM 水杨酸钠
制备说明
色谱纯化产品
储存及稳定性
密闭。干燥。锁存或存放在只有合格或授权人员才能进入的区域
分析说明
双缩脲法测定蛋白质
底物
象形图
Health hazard
警示用语:
Danger
危险声明
危险分类
Resp. Sens. 1
储存分类代码
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
个人防护装备
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)
访问文档库
Detection of superoxide anion radical in a stratum corneum intercellular lipid model using an electrochemical sensor
Kaneko T, et al.
Journal of Oleo Science, 60(12), 647-654 (2011)
C Y Ho et al.
The Journal of nutrition, 106(11), 1600-1609 (1976-11-01)
The effects of acidic and intestinal proteolytic environments on bovine milk xanthine oxidase (XO) activity were determined in order to evaluate the extent to which this enzyme was absorbed in biologically active form. The inhibition of XO by folic acid
Andrija Šmelcerović et al.
European journal of medicinal chemistry, 135, 491-516 (2017-05-10)
Xanthine oxidase (XO), a versatile metalloflavoprotein enzyme, catalyzes the oxidative hydroxylation of hypoxanthine and xanthine to uric acid in purine catabolism while simultaneously producing reactive oxygen species. Both lead to the gout-causing hyperuricemia and oxidative damage of the tissues where
Serum xanthine oxidase in human liver disease
Battelli M, et al.
The American Journal of Gastroenterology, 96(4), 1194-1199 (2001)
Purification of immunomodulatory factors in human peripheral blood leukocytes
Montecucchi PC, et al.
Journal of Chromatography A, 512(8), 139-147 (1990)
商品
Instructions for working with enzymes supplied as ammonium sulfate suspensions
以硫酸铵悬浮液形式提供的酶的使用指南
Questions
  1. What is the mg/gram weight of 5 Unit, 25 Unit, 100 Unit product?
    1 answer
    1. The weight of the Unit SKU is lot-dependent. Please call your local office for current lot information.