Merck
10110434001
Roche
黄嘌呤氧化酶(XOD)
from cow milk
别名:
XOD
登录查看公司和协议定价
选择尺寸
1 ML
$230.00
$230.00
请联系客服了解存货情况
选择尺寸
变更视图
1 ML
$230.00
About This Item
UNSPSC代码:
12352204
$230.00
请联系客服了解存货情况
生物来源
bovine milk
质量水平
表单
suspension
比活
~1 units/mg protein (At 25 °C with xanthine as the substrate.)
包装
pkg of 1 mL (20 U)
制造商/商品名称
Roche
最佳pH
8.5-9.0
运输
wet ice
储存温度
2-8°C
一般描述
黄嘌呤氧化酶(XOD)是一种金属黄素蛋白。它的 FAD、钼和铁的比例为 2:2:8。[1]
黄嘌呤:氧化还原酶
应用
黄嘌呤氧化酶已被用于研究酪氨酸硝化。[2]
黄嘌呤氧化酶(XOD)已被用于评估XOR 介导 NDHP 产生 NO[3][4],以及评估肝脏中亚硝酸盐衍生的 NO 和纯化的 XOR。[5]
生化/生理作用
黄嘌呤氧化酶(XOD)表现出广泛的底物特异性,包括醛、嘌呤和蕨类。此外,该酶还原氧,产生超氧化物、过氧化氢和活性氧(ROS)。它也能还原亚硝酸盐,产生活性氮(RNS),如过氧亚硝酸盐和一氧化氮。由于其产生 RNS 和 ROS 的能力,XOD 可能在新生儿肠道中作为抗微生物剂发挥重要作用,从而补充肠上皮的内源性酶。[6][7]
质量
污染物:胍酶、NP 和尿酸酶各<0.005% ,<0.05% ADA,<0.05% 碱性磷酸酶(4-硝基苯基磷酸酯作为底物)
注意:色谱纯化。
序列
黄嘌呤氧化酶是二聚体。每个亚基含有 1 个钼原子,2 个铁 - 硫中心(非血红素铁,铁氧还蛋白型)和 1 个 FAD 分子。
单位定义
一单位(U)黄嘌呤氧化酶可在 25℃ 和 pH8.5 条件下,在 1 分钟内氧化 1 μmol 黄嘌呤,并产生 1 μmol 尿酸(E293nm = 12.2 mmol -1 x L x cm-1)。
外形
悬浮于 3.2M 硫酸铵溶液,10mM EDTA,pH 约为 8
制备说明
激活剂:O2
稳定剂:通过加入 EDTA 使底物稳定;不添加水杨酸盐。
其他说明
仅用于生命科学研究。不可用于诊断。
储存分类代码
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 1
闪点(°F)
does not flash
闪点(°C)
does not flash
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)
访问文档库
T Sawa et al.
The Journal of biological chemistry, 275(42), 32467-32474 (2000-07-25)
Peroxynitrite (ONOO(-)) is a potent nitrating and oxidizing agent that is formed by a rapid reaction of nitric oxide (NO) with superoxide anion (O(2)). It appears to be involved in the pathophysiology of many inflammatory and neurodegenerative diseases. It has
International Dairy Journal
R. Harrison.
Science, 16 (6), 546-554 (2006)
Methods of Enzymatic Analysis (2012)
The novel organic mononitrate NDHP attenuates hypertension and endothelial dysfunction in hypertensive rats.
Paulo LL, et al.
Redox Biology, 15, 182-191 (2018)
Synthesis and characterization of a novel organic nitrate NDHP: Role of xanthine oxidoreductase-mediated nitric oxide formation.
Zhuge Z, et al.
Redox Biology, 13, 163-169 (2017)