Merck
T5399
Sigma-Aldrich
Triacontyl acetate
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C32H64O2
CAS号:
分子量:
480.85
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352211
PubChem物質ID:
形狀
solid
官能基
ester
運輸包裝
ambient
儲存溫度
2-8°C
SMILES 字串
CCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCOC(C)=O
InChI
1S/C32H64O2/c1-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-23-24-25-26-27-28-29-30-31-34-32(2)33/h3-31H2,1-2H3
InChI 密鑰
OVQVOKLGCDAZBX-UHFFFAOYSA-N
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3