文件
1.06329
Supelco
碳酸氢钠,EMPROVE® ESSENTIAL,符合Ph Eur、BP、JP、USP、FCC、E 500标准
for analysis EMSURE® ACS,Reag.Ph Eur
别名:
碳酸氢钠, 小苏打
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
NaHCO3
CAS号:
分子量:
84.01
Beilstein:
4153970
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352302
酶委員會索引編號:
205-633-8
NACRES:
NA.21
等級
ACS reagent
品質等級
agency
reag. Ph. Eur.
產品線
EMSURE®
化驗
99.0-101.0% (acidimetric)
99.7-100.3% dry basis (acidimetric)
形狀
powder
效力
4220 mg/kg LD50, oral (Rat)
雜質
≤0.0065% Iodine reducing matter (as I)
≤0.015% Insoluble matter
損耗
≤0.2% loss on drying, Silica gel
pH值
8.6 (20 °C, 50 g/L in H2O)
pKa (25 °C)
(1) 6.37, (2) 10.25 (carbonic acid)
mp
270 °C (decomposition)
溶解度
96 g/L
密度
2.22 g/cm3 at 20 °C
2.16 g/mL at 25 °C (lit.)
體積密度
1000 kg/m3
負離子痕跡
chloride (Cl-): ≤0.002%
phosphate (PO43-): ≤0.001%
phosphate, silicate (as SiO2): ≤0.005%
sulfate (SO42-): ≤0.015%
sulfur compounds (as SO42-): ≤0.003%
正離子痕跡
As: ≤0.0002%
Ca: ≤0.01%
Cu: ≤0.0002%
Fe: ≤0.0005%
K: ≤0.005%
Mg: ≤0.005%
N: ≤0.0005%
NH4+: ≤0.0005%
Pb: ≤0.0005%
heavy metals (as Pb): ≤0.0005%
儲存溫度
2-30°C
SMILES 字串
[Na+].OC([O-])=O
InChI
1S/CH2O3.Na/c2-1(3)4;/h(H2,2,3,4);/q;+1/p-1
InChI 密鑰
UIIMBOGNXHQVGW-UHFFFAOYSA-M
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
分析報告
溶液外观:通过测试
验证:通过测试
检测(酸度;以干物质计算):99.7-100.3%
检测(酸度):99.0 - 101.0 %
不溶物: ≤ 0.015 %
pH 值(5 %;水): ≤ 8.6
氯化物(Cl): ≤ 0.002 %
磷酸盐(PO₄): ≤ 0.001 %
硫酸盐(SO₄): ≤ 0.015%
磷酸盐和硅酸盐(SiO₂形式): ≤ 0.005 %
硫化合物(SO₄形式): ≤ 0.003 %
总氮(N): ≤ 0.0005%
铵(NH₄): ≤ 0.0005 %
重金属(以铅计): ≤ 0.0005 %
As(砷): ≤ 0.0002 %
Ca(钙): ≤ 0.01 %
Cu(铜): ≤ 0.0002 %
Fe(铁): ≤ 0.0005%
K(钾): ≤ 0.005 %
Mg(镁): ≤ 0.005 %
Pb(铅): ≤ 0.0005%
碘还原性物质(I形式): ≤ 0.0065%
干燥失重(硅胶): ≤ 0.20 %
符合 ACS,Reag.Ph Eur
法律資訊
EMSURE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
儲存類別代碼
13 - Non Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 1
访问文档库
其他客户在看
Slide 1 of 2
1 of 2