T0807
3-( N , N -二甲基肉豆蔻铵基)丙磺酸盐
≥99% (TLC), BioXtra
别名:
3-(N,N-二甲基十四烷基丙磺酸铵, 3-(Myristyldimethylammonio)propanesulfonate, N-十四烷基-N,N-二甲基-3-铵基-1-丙磺酸盐, SB3-14, 十四烷基磺基甜菜碱
选择尺寸
About This Item
推荐产品
描述
zwitterionic
产品线
BioXtra
方案
≥99% (TLC)
分子量
micellar avg mol wt 30,200
聚集数
83
技术
electrophoresis: suitable
ion chromatography: suitable
杂质
≤0.0005% Phosphorus (P)
≤0.1% Insoluble matter
灼烧残渣
≤0.1%
CMC
0.1-0.4 mM (20-25°C)
溶解性
H2O: 50 mg/mL, clear, colorless
痕量阴离子
chloride (Cl-): ≤0.05%
sulfate (SO42-): ≤0.05%
痕量阳离子
Al: ≤0.0005%
Ca: ≤0.001%
Cu: ≤0.0005%
Fe: ≤0.0005%
K: ≤0.005%
Mg: ≤0.0005%
NH4+: ≤0.05%
Na: ≤0.005%
Pb: ≤0.001%
Zn: ≤0.0005%
应用
detection
SMILES字符串
CCCCCCCCCCCCCC[N+](C)(C)CCCS([O-])(=O)=O
InChI
1S/C19H41NO3S/c1-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-17-20(2,3)18-16-19-24(21,22)23/h4-19H2,1-3H3
InChI key
BHATUINFZWUDIX-UHFFFAOYSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
警示用语:
Warning
危险声明
危险分类
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
靶器官
Respiratory system
储存分类代码
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
闪点(°F)
>230.0 °F
闪点(°C)
> 110 °C
个人防护装备
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)