主要文件
SYNS386200
Synthware long syringe needle
O.D. × L 0.6 mm × 200 mm , Bevel Tip, needle, female luer lock
别名:
Synthware S386200, stainless steel syringe needle, bevel tip needle
登录查看公司和协议定价
About This Item
UNSPSC代码:
41121800
NACRES:
NB.43
价格与库存信息目前不能提供
特点
needle female luer lock
包装
pack of 1 ea
制造商/商品名称
Kemtech S386200
外径 × 长度
0.6 mm × 200 mm , Bevel Tip
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般描述
Long Syringe Needles, #304 SS, OD: 0.6Mm, Length: 200mm
应用
kemetch; synthware; needle; extended length
特点和优势
Organic Chemistry
法律信息
Synthware is a trademark of Kemtech America Inc.
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)