主要文件
SRP6182
Sigma-Aldrich
人血清白蛋白
≥98% (SDS-PAGE)
别名:
GIG20, GIG42, HSA, PRO0903, PRO1708, PRO2044, PRO2619, PRO2675, UNQ696/PRO1341, 血清白蛋白
登录查看公司和协议定价
选择尺寸
100 MG
CHF 165.90
250 MG
CHF 220.50
500 MG
CHF 379.10
1 G
CHF 503.90
2.5 G
CHF 944.60
5 G
CHF 1,374.90
供应商货号: EN300-07212-100MG
CHF 165.90
14天内发货 - 自Aldrich合作伙伴发货。
获取大包装报价
选择尺寸
变更视图
100 MG
CHF 165.90
250 MG
CHF 220.50
500 MG
CHF 379.10
1 G
CHF 503.90
2.5 G
CHF 944.60
5 G
CHF 1,374.90
About This Item
分類程式碼代碼:
12352202
NACRES:
NA.32
供应商货号: EN300-07212-100MG
CHF 165.90
14天内发货 - 自Aldrich合作伙伴发货。
获取大包装报价
生物源
human
化驗
≥98% (SDS-PAGE)
形狀
liquid
分子量
66.4 kDa
包裝
pkg of 1 mg
濃度
10 mg/mL
UniProt登錄號
運輸包裝
wet ice
儲存溫度
2-8°C
基因資訊
human ... ALBU(213)
一般說明
HSA(人血清白蛋白)基因定位于人染色体4q13.3。[1]该基因编码一种分子量为66.4kDa并含有585个氨基酸的蛋白质。[2]HSA是血浆中丰度最高的蛋白质,并具有许多金属结合位点。[3][4]
應用
HSA(人血清白蛋白)已被用于开发使用溴甲酚紫测定血清白蛋白的自动染料结合方法。[5]它也已被用于通过脂质复合物研究HSA对DNA转染的影响。[6]
生化/生理作用
HSA(人血清白蛋白)主要可作为各种营养素、代谢物和异生物素的载体。它可与血浆中的锌相互作用并调节细胞中锌的吸收。[4]HSA在药物药代动力学中起到了至关重要的作用。[3]它还能够控制渗透压和血液量。[7]该基因中的突变与先天性白蛋白血症和家族性白蛋白异常性高甲状腺素血症有关。[1][8]
外觀
无菌过滤的微黄色液体。
儲存類別代碼
10 - Combustible liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
从最新的版本中选择一种:
分析证书(COA)
访问文档库
Structural basis of non-steroidal anti-inflammatory drug diclofenac binding to human serum albumin.
Zhang Y
Chemical Biology & Drug Design, 86, 1178-1184 (2015)
New automated dye-binding method for serum albumin determination with bromcresol purple.
Pinnell AE and Northam BE
Clinical Chemistry, 24, 80-86 (1978)
Structure and ligand binding properties of human serum albumin.
Kragh-Hansen U
Danish Medical Bulletin, 37, 57-84 (1990)
A nucleotide insertion and frameshift cause analbuminemia in an Italian family.
Watkins S
Proceedings of the National Academy of Sciences of the USA, 91, 2275-2279 (1994)
A nucleotide deletion and frame-shift cause analbuminemia in a Turkish family.
Caridi G
Biochemia Medica, 26, 264-271 (2016)