方案
≥97% (HPLC)
表单
powder
颜色
white to beige
溶解性
H2O: 10 mg/mL, clear
运输
wet ice
储存温度
−20°C
SMILES字符串
[P](=O)(O)(O)O.[P](=O)(O)(O)O.Clc1ccc(cc1)c2ccc(cc2)CN[C@@]3([C@H]([C@@H](O[C@H](C3)O[C@H]4[C@@H](O[C@@H]([C@H]([C@@H]4O)O)CO)Oc5c6cc7cc5Oc8c(cc(cc8)[C@H]([C@H](C(=O)N[C@H](C(=O)N[C@H]7C(=O)N[C@@H]9c%10cc(c(cc%10)O)c%11c(cc(cc%11O)O)[C@H](NC(=O)[C@@H](NC9
InChI
1S/C86H97Cl3N10O26.2H3O4P/c1-35(2)22-51(92-7)77(110)98-67-69(105)42-15-20-55(49(88)24-42)120-57-26-44-27-58(73(57)125-84-74(71(107)70(106)59(34-100)122-84)124-62-32-86(6,76(109)37(4)119-62)93-33-38-8-10-39(11-9-38)40-12-17-45(87)18-13-40)121-56-21-16-43(25-50(56)89)72(123-61-31-85(5,91)75(108)36(3)118-61)68-82(115)97-66(83(116)117)48-28-46(101)29-54(103)63(48)47-23-41(14-19-53(47)102)64(79(112)99-68)96-80(113)65(44)95-78(111)52(30-60(90)104)94-81(67)114;2*1-5(2,3)4/h8-21,23-29,35-37,51-52,59,61-62,64-72,74-76,84,92-93,100-103,105-109H,22,30-34,91H2,1-7H3,(H2,90,104)(H,94,114)(H,95,111)(H,96,113)(H,97,115)(H,98,110)(H,99,112)(H,116,117);2*(H3,1,2,3,4)/t36-,37-,51+,52-,59+,61-,62-,64+,65+,66-,67+,68-,69+,70+,71-,72+,74+,75-,76-,84-,85-,86-;;/m0../s1
InChI key
PWTROOMOPLCZHB-BHYQHFGMSA-N
相关类别
生化/生理作用
注意
警示用语:
Warning
危险声明
危险分类
Skin Sens. 1A
储存分类代码
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)