Merck
SML1398
Sigma-Aldrich
TM5275 sodium salt
≥98% (HPLC)
别名:
2-[2-[2-(4-Benzhydrylpiperazin-1-yl)-2-oxoethoxy]acetamido]-5-chlorobenzoic acid sodium salt, 5-Chloro--[[2-[2-[4-(diphenylmethyl)-1-piperazinyl]-2-oxoethoxy]acetyl]amino]-benzoic acid sodium salt, Sodium 5-chloro-2-[({2-[4-(diphenylmethyl) piperazin-1-yl]-2-oxoethoxy}acetyl)amino]benzoate, TM 5275, TM-5275
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C28H27ClN3O5 · Na
分子量:
543.97
MDL编号:
UNSPSC代码:
12352200
PubChem化学物质编号:
NACRES:
NA.77
价格与库存信息目前不能提供
质量水平
方案
≥98% (HPLC)
表单
powder
储存条件
desiccated
颜色
white to beige
溶解性
DMSO: 10 mg/mL, clear
储存温度
2-8°C
SMILES字符串
O=C(COCC(NC1=C(C([O-])=O)C=C(Cl)C=C1)=O)N2CCN(C(C3=CC=CC=C3)C4=CC=CC=C4)CC2.[Na+]
InChI
1S/C28H28ClN3O5.Na/c29-22-11-12-24(23(17-22)28(35)36)30-25(33)18-37-19-26(34)31-13-15-32(16-14-31)27(20-7-3-1-4-8-20)21-9-5-2-6-10-21;/h1-12,17,27H,13-16,18-19H2,(H,30,33)(H,35,36);/q;+1/p-1
InChI key
JSHSGBIWNPQCQZ-UHFFFAOYSA-M
生化/生理作用
TMS5275 is an orally available, potent and selective inhibitor of PAI-1 that delivers antithrombotic benefits devoid of bleeding effect in nonhuman primates.
TMS5275 is an orally available, potent and selective inhibitor of PAI-1.
象形图
Exclamation markEnvironment
警示用语:
Warning
危险声明
预防措施声明
危险分类
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1
储存分类代码
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)