SML1023
Flucloxacillin sodium
≥95% (HPLC)
别名:
(2S,5R,6R)-6-[[[3-(2-Chloro-6-fluorophenyl)-5-methyl-4-isoxazolyl]carbonyl]amino]-3,3-dimethyl-7-oxo-4-thia-1-azabicyclo[3.2.0]heptane-2-carboxylic acid sodium, BRL 2039 sodium, FK 900 sodium, Floxacillin sodium
选择尺寸
About This Item
推荐产品
质量水平
方案
≥95% (HPLC)
表单
powder
储存条件
protect from light
颜色
white to beige
溶解性
H2O: 20 mg/mL, clear
储存温度
−20°C
SMILES字符串
[Na+].Fc1c(c(ccc1)Cl)c2n[o]c(c2\C(=N\[C@H]3[C@H]4SC([C@@H](N4C3=O)C(=O)O)(C)C)\[O-])C
InChI
1S/C19H17ClFN3O5S.Na/c1-7-10(12(23-29-7)11-8(20)5-4-6-9(11)21)15(25)22-13-16(26)24-14(18(27)28)19(2,3)30-17(13)24;/h4-6,13-14,17H,1-3H3,(H,22,25)(H,27,28);/q;+1/p-1/t13-,14+,17-;/m1./s1
InChI key
OTEANHMVDHZOPB-SLINCCQESA-M
一般描述
应用
生化/生理作用
其他说明
储存分类代码
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)
其他客户在看
商品
Bioactive small molecules for immune system signaling target identification/validation and antibiotics, antivirals, and antifungals offered.