Merck
S6196
Sigma-Aldrich
辛伐他汀
≥97% (HPLC), solid
别名:
MK-733, SVA
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C25H38O5
CAS号:
分子量:
418.57
MDL编号:
UNSPSC代码:
12352200
PubChem化学物质编号:
NACRES:
NA.77
方案
≥97% (HPLC)
表单
solid
颜色
white
mp
127-132 °C (lit.)
溶解性
DMSO: ≥20 mg/mL
创始人
Merck & Co., Inc., Kenilworth, NJ, U.S.
储存温度
2-8°C
SMILES字符串
[H][C@]12[C@H](C[C@@H](C)C=C1C=C[C@H](C)[C@@H]2CC[C@@H]3C[C@@H](O)CC(=O)O3)OC(=O)C(C)(C)CC
InChI
1S/C25H38O5/c1-6-25(4,5)24(28)30-21-12-15(2)11-17-8-7-16(3)20(23(17)21)10-9-19-13-18(26)14-22(27)29-19/h7-8,11,15-16,18-21,23,26H,6,9-10,12-14H2,1-5H3/t15-,16-,18+,19+,20-,21-,23-/m0/s1
InChI key
RYMZZMVNJRMUDD-HGQWONQESA-N
基因信息
human ... HMGCR(3156)
rat ... Hmgcr(25675)
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般描述
辛伐他汀是药物前体。辛伐他汀是洛伐他汀的半合成衍生物/类似物。辛伐他汀不溶于水,但可溶于极性有机溶剂。
应用
辛伐他汀已用于:
  • 用于 HMG CoA还原酶(HMGCR)的抑制剂
  • 研究其对上皮间质转化(EMT)以及肺腺癌患者预后的影响
  • 体内研究检验其对脑肿瘤−启动细胞(BTIC)活力和细胞增殖的影响
  • 研究三磷酸腺苷(ATP)-结合盒转运蛋白A7在Jurkat细胞吞噬作用中的作用
  • 研究其对小鼠内皮功能障碍和炎症的影响
生化/生理作用
辛伐他汀是HMG-CoA还原酶和降胆固醇药物的特异性抑制剂。
辛伐他汀是HMG-CoA还原酶的特异性抑制剂,HMG-CoA还原酶是催化HMG-CoA转化为甲羟戊酸的酶,其是胆固醇生物合成的早期步骤。由于它可以降低低密度脂蛋白胆固醇和甘油三酯的水平,并提高高密度脂蛋白水平,因而可用于治疗高胆固醇血症。辛伐他汀是一种内酯,其在体内易于水解成相应的β-羟基酸,并可以在使用前用溶于EtOH中的NaOH进行活化。它还可能对内皮功能、炎症、平滑肌细胞功能、血管壁功能\止血和LDL氧化具有有益作用。
辛伐他汀是HMG-CoA还原酶的特异性抑制剂,HMG-CoA还原酶是催化HMG-CoA转化为甲羟戊酸的酶,其是胆固醇生物合成的早期步骤。由于它可以降低低密度脂蛋白和甘油三酯的水平,并提高高密度脂蛋白水平,因而可用于治疗高胆固醇血症。辛伐他汀是一种内酯,其在体内 易于水解成相应的β-羟基酸,并可以在使用前用溶于EtOH中的NaOH进行活化。它是洛伐他汀的合成类似物(货M2147)。
特点和优势
该化合物是由Merck & Co., Inc., Kenilworth, NJ, U.S.开发的。想要浏览其他由制药公司开发的化合物以及已批准药物/候选药物清单, 请单击此处
象形图
Health hazard
警示用语:
Warning
危险声明
危险分类
Repr. 2
储存分类代码
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
个人防护装备
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)
访问文档库
Statins and Cardiovascular Diseases: From Cholesterol Lowering to Pleiotropy
Zhou Q, et al.
Current Pharmaceutical Design, 15(5), 467-467 (2009)
MYC-regulated mevalonate metabolism maintains brain tumor-initiating cells
Wang X, et al.
Cancer research, 77(18), 4947-4960 (2017)
Statins may have double-edged effects in patients with lung adenocarcinoma after lung resection
Nishikawa S, et al.
Cancer Management and Research, 11, 3419-3419 (2019)
Simvastatin
Analytical profiles of drug substances and excipients, 22, 359-388 (1993)
Veluchamy A Barathi et al.
Investigative ophthalmology & visual science, 55(1), 460-468 (2014-01-09)
To determine the effect of a statin (simvastatin) on the ultrastructure and function of the RPE, Bruch's membrane (BM), and photoreceptor interface in a high-fat atherogenic mouse model of thickened BM. Wild-type C57BL/6 mice (6-weeks old) were divided into three
商品
Cholesterol synthesis regulation by dietary levels, LDL receptors control lipid-rich LDL particle transport in cells.
肝脏中胆固醇的合成量由饮食中的胆固醇水平来严格调节。LDL受体调节富含脂质的低密度脂蛋白(LDL)颗粒的细胞转运。
Discover Bioactive Small Molecules for Lipid Signaling Research
相关内容
Terpenes comprise the largest and most diverse class of secondary metabolites; approximately 55,000 compounds have been identified to date.