SML0284
霉酚酸酯
≥98% (HPLC)
别名:
(4E)-6-(1,3-Dihydro-4-hydroxy-6-methoxy-7-methyl-3-oxo-5-isobenzofuranyl)-4-methyl-4-hexenoic acid 2-(4-morpholinyl)ethyl ester, RS 61443, TM-MMF
选择尺寸
About This Item
推荐产品
方案
≥98% (HPLC)
表单
powder
颜色
white to beige
溶解性
DMSO: ≥15 mg/mL
储存温度
room temp
SMILES字符串
COc1c(C)c2COC(=O)c2c(O)c1C\C=C(/C)CCC(=O)OCCN3CCOCC3
InChI
1S/C23H31NO7/c1-15(5-7-19(25)30-13-10-24-8-11-29-12-9-24)4-6-17-21(26)20-18(14-31-23(20)27)16(2)22(17)28-3/h4,26H,5-14H2,1-3H3/b15-4+
InChI key
RTGDFNSFWBGLEC-SYZQJQIISA-N
基因信息
human ... IMPDH1(3614) , IMPDH2(3615)
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
应用
生化/生理作用
警示用语:
Danger
危险分类
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Repr. 1B - STOT RE 1
储存分类代码
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
Not applicable
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)