Merck
SAE0194
Sigma-Aldrich
3xFLAG Peptide
≥95% (HPLC), lyophilized powder, purified
别名:
Met-Asp-Tyr-Lys-Asp-His-Asp-Gly-Asp-Tyr-Lys-Asp-His-Asp-Ile-Asp-Tyr-Lys-Asp-Asp-Asp-Asp-Lys, ddddk肽, dykddddk肽
登录查看公司和协议定价
About This Item
分類程式碼代碼:
12352202
NACRES:
NA.43
product name
纯化3xFLAG®肽, ≥95% (HPLC), lyophilized powder
生物源
synthetic
品質等級
化驗
≥95% (HPLC)
形狀
lyophilized powder
技術
protein extraction: suitable
運輸包裝
dry ice
儲存溫度
−20°C
一般說明
3X FLAG肽是一种由23个氨基酸残基组成的合成肽。在该肽中Asp-Tyr-Lys-Xaa-Xaa-Asp基序重复了三次。在C-末端的八个氨基酸组成了经典的FLAG序列(Asp-Tyr-Lys-Asp-Asp-Asp-Asp-Lys)。
應用
用于通过亲和色谱竞争性洗脱抗-FLAG M2单克隆抗体(F1804)溶液结合的或结合至抗-FLAG M2琼脂糖亲和凝胶(A2220)的3X FLAG融合蛋白。
用于将3X FLAG融合蛋白从抗-FLAG M2亲和凝胶上温和的洗脱。
(注:1X FLAG肽(F3290)将不会把3X FLAG融合蛋白从抗-FLAG亲和凝胶上洗脱下来。)
法律資訊
3xFLAG is a trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
FLAG is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3