Merck
S8320
Supelco
SigmaMarker
high range, mol wt 36,000-200,000 Da
登录查看公司和协议定价
About This Item
MDL编号:
UNSPSC代码:
12352200
表单
lyophilized powder
用途
sufficient for 10-20 large gels (16 × 18 cm)
sufficient for 20-30 mini-gels (10 × 10 cm)
 vial sufficient for 50-100 PhastGels
分子量
36,000-200,000 Da
储存温度
2-8°C
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
应用
SigmaMarkers设计用于Laemmli SDS-PAGE、PhastSystem (Pharmacia) 、以及Schagger和von Jagow 的SDS-PAGE(三甲基甘氨酸)。 SigmaMarkers涵盖大多数蛋白质或其亚基共有的分子量范围。宽、高和低范围分子量标准品与样品缓冲液一起冻干,便于用去离子水溶解后即可使用。该分子量标准品已经过配制,可在电泳和考马斯蓝染色后产生大致相等强度的明确条带分布。
其他说明
蛋白质(分子量)
甘油醛-3-磷酸脱氢酶,兔肌肉(36,000)
卵清蛋白,鸡蛋(45,000)
谷氨酸脱氢酶,牛肝(55,000)
白蛋白,牛血清(66,000)
磷酸化酶B,兔肌肉(97,000)
β-半乳糖苷酶,大肠杆菌 (116,000)
肌球蛋白,猪心脏(200,000)
采用考马斯蓝染色将会产生来自SigmaMarker列表中七种蛋白的条带。
重悬
用100 μl去离子水进行溶解,可得到含有2-3.5mg蛋白质/ml的62mM Tris-HCl(pH6.8),1mM EDTA,4%蔗糖,10mM TCEP,2%SDS和0.01%溴酚蓝的溶液。
法律信息
SigmaMarker is a trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
象形图
Health hazard
警示用语:
Danger
危险声明
预防措施声明
危险分类
Resp. Sens. 1
储存分类代码
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
个人防护装备
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)