Merck
S5633
Sigma-Aldrich
L-Serine benzyl ester hydrochloride
≥99% (TLC)
别名:
L-Serine phenylmethyl ester hydrochloride (1:1)
登录查看公司和协议定价
选择尺寸
5 G
$159.00
25 G
$557.00
$159.00
请联系客服了解存货情况
获取大包装报价
选择尺寸
变更视图
5 G
$159.00
25 G
$557.00
About This Item
经验公式(希尔记法):
C10H13NO3 · HCl
CAS号:
分子量:
231.68
MDL编号:
UNSPSC代码:
12352209
PubChem化学物质编号:
NACRES:
NA.26
$159.00
请联系客服了解存货情况
获取大包装报价
产品名称
L-Serine benzyl ester hydrochloride,
方案
≥99% (TLC)
表单
powder
颜色
white
储存温度
−20°C
SMILES字符串
Cl.N[C@@H](CO)C(=O)OCc1ccccc1
InChI
1S/C10H13NO3.ClH/c11-9(6-12)10(13)14-7-8-4-2-1-3-5-8;/h1-5,9,12H,6-7,11H2;1H/t9-;/m0./s1
InChI key
MGZWCDQAKCHOBX-FVGYRXGTSA-N
储存分类代码
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
个人防护装备
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)