product name
4-羟基他莫西芬, ≥70% Z isomer (remainder primarily E-isomer)
品質等級
化驗
≥98% (HPLC)
形狀
powder
儲存條件
desiccated
protect from light
溶解度
methanol: 10 mg/mL
ethanol: 20 mg/mL (with heating)
抗生素活性譜
neoplastics
作用方式
enzyme | inhibits
起源
AstraZeneca
儲存溫度
2-8°C
SMILES 字串
CC\C(c1ccccc1)=C(/c2ccc(O)cc2)c3ccc(OCCN(C)C)cc3.CC\C(c4ccccc4)=C(\c5ccc(O)cc5)c6ccc(OCCN(C)C)cc6
InChI
1S/2C26H29NO2/c2*1-4-25(20-8-6-5-7-9-20)26(21-10-14-23(28)15-11-21)22-12-16-24(17-13-22)29-19-18-27(2)3/h2*5-17,28H,4,18-19H2,1-3H3/b26-25+;26-25-
InChI 密鑰
ZJLDABGSDWXVGE-BDSXMVAQSA-N
基因資訊
human ... ESR1(2099) , ESR2(2100) , ESRRG(2104) , IL6(3569)
rat ... Ar(24208) , Esr1(24890) , Esr2(25149)
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般說明
在不添加雌激素、通过胰岛素或表皮生长因子刺激细胞增殖的培养条件下,4-OHT可有效抑制细胞生长。4-OHT可抑制细胞膜内的脂质过氧化,具有过氧自由基清除活性。
應用
- 诱导小肠类器官的重组。
- 研究其对人外周血单个核细胞(PMNC)形成造血细胞集落的能力的影响。
- 诱导成神经细胞瘤细胞系中MYCN 的过度表达,以确定MYCN表达的升高如何影响成神经细胞瘤细胞对BIRC5/生存素抑制剂YM155诱导细胞凋亡的敏感性。
生化/生理作用
特點和優勢
訊號詞
Warning
危險分類
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Repr. 2 - Skin Irrit. 2
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
個人防護裝備
Eyeshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
其他客户在看
商品
We presents an article on Autophagy in Cancer Promotes Therapeutic Resistance