Merck
S5253
Sigma-Aldrich
硬酯酰氯
≥99%, liquid
别名:
十八烷酰氯
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
CH3(CH2)16COCl
CAS号:
分子量:
302.92
Beilstein:
639784
EC號碼:
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352211
化驗
≥99%
形狀
liquid
折射率
n20/D 1.454 (lit.)
bp
174-178 °C/2 mmHg (lit.)
mp
21-22 °C (lit.)
密度
0.897 g/mL at 25 °C (lit.)
儲存溫度
−20°C
SMILES 字串
CCCCCCCCCCCCCCCCCC(Cl)=O
InChI
1S/C18H35ClO/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18(19)20/h2-17H2,1H3
InChI 密鑰
WTBAHSZERDXKKZ-UHFFFAOYSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
包裝
Sealed ampule.
取代透過
产品编号
说明
价格
象形圖
Corrosion
訊號詞
Danger
危險聲明
危險分類
Skin Corr. 1B
安全危害
儲存類別代碼
8A - Combustible corrosive hazardous materials
水污染物質分類(WGK)
WGK 2
閃點(°F)
329.0 °F - closed cup
閃點(°C)
165 °C - closed cup
個人防護裝備
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)