化驗
≥99%
形狀
powder or crystals
技術
electrophoresis: suitable
雜質
≤0.02% Insoluble matter
≤0.05% Salicylic Acid
mp
105-110 °C (lit.)
溶解度
water: soluble 100 mg/mL, clear, colorless
負離子痕跡
chloride (Cl-): ≤0.001%
sulfate (SO42-): ≤0.035%
正離子痕跡
Fe: ≤0.001%
heavy metals (as Pb): ≤0.002%
SMILES 字串
[H]O[H].[H]O[H].OC(=O)c1cc(ccc1O)S(O)(=O)=O
InChI
1S/C7H6O6S.2H2O/c8-6-2-1-4(14(11,12)13)3-5(6)7(9)10;;/h1-3,8H,(H,9,10)(H,11,12,13);2*1H2
InChI 密鑰
BHDKTFQBRFWJKR-UHFFFAOYSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
訊號詞
Danger
危險聲明
危險分類
Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
儲存類別代碼
8A - Combustible corrosive hazardous materials
水污染物質分類(WGK)
WGK 1