主要文件
330712X
Avanti
Ceramide LIPIDOMIX 质谱标准品
Avanti Research - A Croda Brand
别名:
LIPIDOMIX质谱标准品, 溶液(1:1二氯甲烷:甲醇)
登录查看公司和协议定价
选择尺寸
1 EA
$624.00
$624.00
国内现货,预计发货时间2025年4月22日详情
获取大包装报价
选择尺寸
变更视图
1 EA
$624.00
About This Item
UNSPSC代码:
41116107
NACRES:
NA.24
$624.00
国内现货,预计发货时间2025年4月22日详情
获取大包装报价
表单
solution (1:1 dichloromethane:methanol)
包装
ampule of 1 × 1 mL (330712X-1EA)
制造商/商品名称
Avanti Research - A Croda Brand
运输
dry ice
储存温度
−20°C
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
包装
2 mL棕色玻璃密封安瓿
组分
Ceramide LIPIDOMIX质谱标准品是1 mL(1:1)二氯甲烷:甲醇溶液,含有以下成分:
混合物成分目标浓度(μM)
  • C16神经酰胺(d18:1/16:0)30
  • C18神经酰胺(d18:1/18:0)15
  • C24神经酰胺(d18:1/24:0)75
  • C24:1神经酰胺(d18:1/24:1(15Z))37.5
法律信息
Avanti Research is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
LIPIDOMIX is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
试剂盒组分也可单独购买
产品编号
说明
化学品安全说明书
  • 860516PC16 Ceramide (d18:1/16:0), Avanti Research - A Croda Brand 16.1μg/mL化学品安全说明书
  • 860518PC18 Ceramide (d18:1/18:0), Avanti Research - A Croda Brand 8.5μg/mL化学品安全说明书
  • 860524PC24 Ceramide (d18:1/24:0), Avanti Research - A Croda Brand 48.8μg/mL化学品安全说明书
  • 860525PC24:1 Ceramide (d18:1/24:1(15Z)), Avanti Research - A Croda Brand 24.3μg/mL化学品安全说明书
通常也和此产品一起购买
警示用语:
Danger
危险分类
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 1 - STOT SE 3
靶器官
Central nervous system, Eyes,Central nervous system
储存分类代码
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 2
闪点(°F)
49.5 °F
闪点(°C)
9.7 °C
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)