一般說明
不推荐在需要其他酶活性的系统中使用。
ProtectRNA™核糖核酸酶(RNase)抑制剂可抑制绝大多数核酸结合酶,如RNase和DNase、逆转录酶、某些RNA和DNA聚合酶、蛋白质合成酶和几种限制性内切酶。但是,ProtectRNA不干扰DNA和RNA杂交。ProtectRNA抑制核酸酶的作用可以运用到原位杂交中。在原位杂交的所有步骤中都可使用ProtectRNA保护组织RNA免受RNase降解。建议将ProtectRNA添加到所有使用的水溶液中,最早从脱蜡步骤开始,直到杂交完成。
ProtectRNA™核糖核酸酶(RNase)抑制剂可抑制绝大多数核酸结合酶,如RNase和DNase、逆转录酶、某些RNA和DNA聚合酶、蛋白质合成酶和几种限制性内切酶。但是,ProtectRNA不干扰DNA和RNA杂交。ProtectRNA抑制核酸酶的作用可以运用到原位杂交中。在原位杂交的所有步骤中都可使用ProtectRNA保护组织RNA免受RNase降解。建议将ProtectRNA添加到所有使用的水溶液中,最早从脱蜡步骤开始,直到杂交完成。
應用
ProtectRNA ™ RNase Inhibitor 500× 浓缩液是一种 RNase 抑制剂。
ProtectRNA™ RNase抑制剂500×浓缩液可用于:
- RNA提取
- 用于激光捕获显微镜的组织切片和染色
- 海马血管分离
是大多数核酸结合酶的强效抑制剂,因此可用作 RNase 抑制剂。在执行 原位杂交 时尤其有用。如果将其添加到所有使用的水溶液中,则无需进行特殊的玻璃器皿清洗和后洗处理。500x 浓缩液经济实惠;2 mL 处理 1,000 mL 溶液。不推荐在需要其他酶活性的系统中使用。
特點和優勢
- 500×浓缩液经济实惠
- 无需进行特殊的器皿清洗和“洗后”清洁处理。
數量
2 mL 处理 1000 mL 溶液。
其他說明
本产品仅供研&发使用,不得用于药物、家庭或其他用途。
法律資訊
ProtectRNA is a trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
訊號詞
Warning
危險聲明
危險分類
Flam. Liq. 3 - Met. Corr. 1
儲存類別代碼
3 - Flammable liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 2
閃點(°F)
140.0 °F - closed cup
閃點(°C)
60 °C - closed cup
其他客户在看
Potential neurotoxicity of titanium implants: Prospective, in-vivo and in-vitro study
Biomaterials, 276, 121039-121039 (2021)
Exposing the Three-Dimensional Biogeography and Metabolic States of Pathogens in Cystic Fibrosis Sputum via Hydrogel Embedding, Clearing, and rRNA Labeling.
mBio, 7(5), e00796-e00716 (2016)
Intestinal epithelial cells express immunomodulatory ISG15 during active ulcerative colitis and Crohn?s disease
Journal of Crohn's & Colitis, 14(7), 920-934 (2020)
Recovery of high-quality RNA from laser capture microdissected human and rodent pancreas.
Journal of Histotechnology, 39(2), 59-65 (2016)
Gene expression analysis of interferon kappa in laser capture microdissected cervical epithelium.
Analytical Biochemistry, 381(1), 59-66 (2008)