Merck
PNS1010
Sigma-Aldrich
稳定化试剂
for stabilization of DNA, RNA, and protein in tissue extracts
登录查看公司和协议定价
About This Item
分類程式碼代碼:
41116012
NACRES:
NA.77
形狀
liquid
品質等級
特點
for stabilization of DNA, RNA, and protein in tissue extracts
運輸包裝
wet ice
儲存溫度
2-8°C
一般說明
蛋白质和抗体结构与功能的稳定性取决于多种因素,例如温度、冷冻/解冻循环、蛋白酶和 pH。对于某些蛋白和抗体,即使在 4°C 的温度下,反复冻融也可能使其功能完全丧失,并且蛋白酶可在数小时内显着降解蛋白和抗体。Stabilyser Reagent可最大程度地降低提高蛋白质测定质量和准确性的风险。
Stabilyser Reagent 是一种去污剂和溶质的专有配方,经过优化,可以有效地从组织样本中提取、稳定和存储蛋白、DNA 和 RNA。Stabilyser 的独特组成使得能够分离具有功能的蛋白,同时保持核酸的完整性。即使在室温下放置 24 小时后,也可以稳定蛋白和 RNA。Stabilyser Reagent 与蛋白质印迹实验方案、功能性蛋白质活性测定以及核酸应用(例如 qPCR)兼容。
与均质剂结合使用,可同时进行组织裂解以及组织样品中蛋白和核酸的稳定化。
應用
防止在组织裂解和储存过程中蛋白和核酸降解。稳定功能蛋白和 RNA。
特點和優勢
  • 温和的非变性裂解缓冲液,不会干扰下游应用
  • 方便的即用型试剂
  • 稳定 RNA 和蛋白,以供日后分析
準備報告
即用型试剂。通常,建议从每毫克组织 20 μL 的 Stabilyser reagent 开始优化。
儲存類別代碼
10 - Combustible liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 2
访问文档库
商品
稳定完全、均匀的组织匀浆。使用Stabilyser试剂维持RNA和功能蛋白质的稳定性,它是在一种均一裂解物混合物中保护核酸和活性蛋白完整性的唯一一种试剂。
相关内容
常用的细胞裂解和蛋白质提取方法包括表面活性剂溶解法、冻融裂解法、渗透压休克法、超声破碎法、酶解细胞裂解法以及机械破碎技术(如Dounce、Polytron、研钵和研棒均质化)。
Cell lysis and protein extraction methods overview various techniques, from detergent solubilization to mechanical disruption, supporting research needs.