PZ0198
普马司他 盐酸盐
≥95% (HPLC)
别名:
(S)-2,2-Dimethyl-4-((p-(4-pyridyloxy)phenyl)sulfonyl)-3-thiomorpholinecarbohydroxamic acid hydrochloride, AG 3340 hydrochloride, AG-3340 hydrochloride, AG3340 hydrochloride
选择尺寸
About This Item
推荐产品
方案
≥95% (HPLC)
表单
powder
储存条件
desiccated
颜色
white to beige
溶解性
H2O: 15 mg/mL (clear solution)
储存温度
room temp
SMILES字符串
Cl.CC1(C)SCCN([C@H]1C(=O)NO)S(=O)(=O)c2ccc(Oc3ccncc3)cc2
InChI
1S/C18H21N3O5S2.ClH/c1-18(2)16(17(22)20-23)21(11-12-27-18)28(24,25)15-5-3-13(4-6-15)26-14-7-9-19-10-8-14;/h3-10,16,23H,11-12H2,1-2H3,(H,20,22);1H/t16-;/m0./s1
InChI key
UQGWXXLNXBRNBU-NTISSMGPSA-N
一般描述
应用
生化/生理作用
警示用语:
Danger
危险声明
危险分类
Repr. 1B
储存分类代码
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
Not applicable
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)