應用
推荐用于抗体和蛋白质缀合的高比活性等级。
碱性磷酸酶可用于酪蛋白和其他蛋白质的去磷酸化。碱性磷酸酶还可用于 DNA 或 RNA 的 5′-末端的去磷酸化,以防止自我连接。经碱性磷酸酶的去磷酸化作用后,DNA 或 RNA 还可被放射性标记磷酸盐标记(通过 T4 多核苷酸激酶)。
碱性磷酸酶通常在酶联免疫吸附测定(ELISA)、免疫印迹和免疫组化等免疫学技术中与抗体和其他蛋白偶联。它通常用于蛋白质和核酸去磷酸化,也可用于高灵敏度的蛋白标记。碱性磷酸酶也可用于DNA 或 RNA 的5′-末端去磷酸化,以防止自身连接。用碱性磷酸酶去磷酸化后,也可用放射性标记的磷酸盐(通过 T4 多核苷酸激酶)标记 DNA 或 RNA。产物 P7923 已被用于一种新的产腈水解酶菌株筛选策略 。
该酶已被用于开发一种高灵敏度的免疫测定法,用于测定千分之一的碱性磷酸酶。它不仅被用于胰岛素原的免疫测定,也被用于预处理 ISG(未成熟分泌颗粒)膜,以研究其蛋白质组分的磷酸化。
生化/生理作用
来自牛肠粘膜的碱性磷酸酶在 pH 7.5-9.5 范围内最稳定。该酶对醇、胺、焦磷酸和酚的磷酸酯具有广泛的特异性。它在锌和镁或钙的二价离子存在下才具有活性 。
该酶对醇类、胺类、焦磷酸盐以及酚类的磷酸酯具有广泛的特异性。常用于蛋白质和核酸的去磷酸化。
这种酶是一种糖蛋白,含约 12% 的碳水化合物(6% 己糖和 6% 其他中性糖)。每个碱性磷酸酶分子含有四个锌原子和四个二硫键。在镁存在的情况下,碱性磷酸酶活性达到最大。它可催化磷酸单酯的水解,例如:对硝基苯基磷酸酯、磷酸苯基酯、磷酸酚酞、α-甘油磷酸盐,β-甘油磷酸、2-磷酸甘油酸、丙糖磷酸、葡萄糖-6-磷酸、葡萄糖 1-磷酸、果糖 1-磷酸、果糖 6-磷酸、腺苷 5-磷酸腺苷 3-磷酸、磷酸烯醇丙酮酸和 β-烟酰胺腺嘌呤二核苷酸磷酸等。 砷酸盐、半胱氨酸、碘、无机磷酸盐、焦磷酸盐、磷酸二异丙酯、三苯基磷酸盐、氟磷酸二异丙酯和 L-苯丙氨酸是碱性磷酸酶的一些强抑制剂。
物理性質
牛肠碱性磷酸酶为二聚膜衍生糖蛋白。至少存在三种同工酶,每个单体通常拥有两个 N-连接多糖和一个或多个 O-连接多糖。2 该酶需要锌以及镁或钙二价离子才能显示活性。
牛肠道碱性磷酸酶是一种二聚化的膜衍生糖蛋白。其存在至少三种异构体,每个单体通常具有两个N-连接的和一个或多个O-连接的聚糖。
單位定義
在pH 9.8,37℃条件下,一个DEA单位可每分钟水解1 μmole的4-硝基苯基磷酸酯。(一个甘氨酸单位相当于~3个DEA单位)
外觀
40%甘油溶液,含有6 mM Tris/HCl、6 mM MgCl2和0.12 mM ZnCl2,~pH 7.6
分析報告
包装规格取决于 DEA 单位
双缩脲法测定蛋白质。
基底
訊號詞
Danger
危險聲明
危險分類
Resp. Sens. 1
儲存類別代碼
10 - Combustible liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 1
Not applicable
個人防護裝備
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
其他客户在看
Clinical chemistry, 39(6), 965-971 (1993-06-01)
Enzyme amplification has proved to be a highly sensitive quantification technique for immunoassays. We have shown that by using a fluorescent end-point, even more sensitive enzyme amplification assays can be generated than hitherto reported. We describe some general properties of
Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America, 117(35), 21328-21335 (2020-08-21)
Theoretical and experimental observations that catalysis enhances the diffusion of enzymes have generated exciting implications about nanoscale energy flow, molecular chemotaxis, and self-powered nanomachines. However, contradictory claims on the origin, magnitude, and consequence of this phenomenon continue to arise. To
The EMBO journal, 16(16), 4859-4870 (1997-08-15)
The composition of secretory granules in neuroendocrine and endocrine cells is determined by two sorting events; the first in the trans-Golgi complex (TGN), the second in the immature secretory granule (ISG). Sorting from the ISG, which may be mediated by
Applied and environmental microbiology, 73(19), 6053-6057 (2007-08-07)
Nitrilases have found wide use in the pharmaceutical industry for the production of fine chemicals, and it is important to have a method by which to screen libraries of isolated or engineered nitrilase variants (including bacteria and fungi). The conventional
Current protocols in human genetics, Chapter 17, Unit 17-Unit 17 (2008-04-23)
Galactose metabolism occurs through an evolutionarily conserved pathway in which galactose and uridine diphosphoglucose are converted to glucose-1-phosphate and uridine diphosphogalactose through the action of three sequential enzymes: galactokinase (GALK, EC 2.7.1.6), galactose-1-phosphate uridyltransferase (GALT, EC 2.7.7.12), and uridine phosphogalactose
实验方案
Enzymatic Assay of Alkaline Phosphatase, Diethanolamine Assay (EC 3. 1. 3. 1)
碱性磷酸酶的酶法测定,二乙醇胺法(EC 3.1.3.1)