一般說明
正磷酸单酯磷酸水解酶(碱性最佳)
碱性磷酸酶催化从磷酸化的各种化合物中除去磷酸基团。它水解 DNA 和 RNA 中的 5′-单磷酸酯基团。它还可以从 RNA 中水解 5′-二磷酸和 5′-三磷酸基团。
碱性磷酸酶催化从磷酸化的各种化合物中除去磷酸基团。它水解 DNA 和 RNA 中的 5′-单磷酸酯基团。它还可以从 RNA 中水解 5′-二磷酸和 5′-三磷酸基团。
At 37 °C with 4-nitrophenyl phosphate as the substrate, and diethanolamine as the buffer (400 U/mg at 25 °C with 4-nitrophenyl phosphate as the substrate, and glycine as the buffer)
特異性
热失活:AP 活性通过在 65°C 温育被不可逆转地破坏。
去饱和取决于蛋白质浓度 - 使用低于 10 U/ml(0.1 mol/l 甘氨酸缓冲液,pH 10.5,1 mmol/l MgCl2 和 0.1 mmol ZnCl2) ,AP 在 65℃ 孵育 10 分钟后失活。
去饱和取决于蛋白质浓度 - 使用低于 10 U/ml(0.1 mol/l 甘氨酸缓冲液,pH 10.5,1 mmol/l MgCl2 和 0.1 mmol ZnCl2) ,AP 在 65℃ 孵育 10 分钟后失活。
應用
从寡核苷酸和蛋白质核苷酸交换和释放中选择性切割末端磷酸基团。它还用于磷酸化样品,以区分磷酸酯部分(以磷酸化聚糖形式存在)和磷酸化氨基酸残基。
品質
污染物: PDE <0.0004%,ADA 和 A-5-MP 脱氨酶 <0.004%
序列
AP 是相同或几乎相同的亚基的二聚体;每一个都包含 2 个 Zn2+ 分子,一个紧密结合,且是结构稳定所必需的,另一个是松散结合的,且是催化活性所必需的。活性位点含有反应性丝氨酸。
在一些哺乳动物(例如人)中,至少存在 3 种可区分的同工酶:肠、胎盘,以及在骨/肝/肾中发现的形式。
在一些哺乳动物(例如人)中,至少存在 3 种可区分的同工酶:肠、胎盘,以及在骨/肝/肾中发现的形式。
單位定義
单位转换:1 Roche 单位(在 +25°C 下测试)对应约 2 至 2.5 Sigma 单位(在 +37°C 下测试)。
AP 活性不以阿姆斯壮单位表示;国际单位的转换系数尚不清楚。
约 3.8 U(I 级 AP)或 4.0 U(II 级 AP)[+37°C,4-NPP 作为底物,二乙醇胺作为缓冲液,pH 9.8] = 1 U [+25°C,4-NPP 作为底物,甘氨酸作为缓冲液,pH 10.5]。
生化信息。 87(I 级 AP):
1.0 U [+37℃,QC 测定条件] = 0.79 U [+ 30℃,QC 测定条件] = 0.57 U [+25℃,QC 测定条件]
AP 活性不以阿姆斯壮单位表示;国际单位的转换系数尚不清楚。
约 3.8 U(I 级 AP)或 4.0 U(II 级 AP)[+37°C,4-NPP 作为底物,二乙醇胺作为缓冲液,pH 9.8] = 1 U [+25°C,4-NPP 作为底物,甘氨酸作为缓冲液,pH 10.5]。
生化信息。 87(I 级 AP):
1.0 U [+37℃,QC 测定条件] = 0.79 U [+ 30℃,QC 测定条件] = 0.57 U [+25℃,QC 测定条件]
外觀
悬浮液,溶剂为 3.2M 硫酸铵溶液,含有 1 mM MgCl2,0.1 mM ZnCl2,pH 约 7
準備報告
- 活化剂:二价金属离子(Mg2+、Co2+、Mn2+)
- 氨基醇(2-氨基-2-甲基-1-丙醇,二乙醇胺)
注意,高浓度的氨基醇也可以作为竞争性抑制剂(例如二乙醇胺中的单乙醇胺)。
储存条件(工作溶液):悬浮液的浓度 = 约 5 mg/ml。
如果再用含有 1 mM MgCl2,0.1 mM ZnCl2,pH 约为 7 的 3.2 M 硫酸铵溶液,稀释该悬浮液仅 5 至 10 倍,从一般经验看来,如果将其储存在 4°C,可能稳定几周(不保证!)。
其他說明
仅用于生命科学研究。不可用于诊断。
儲存類別代碼
12 - Non Combustible Liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 1
閃點(°F)
does not flash
閃點(°C)
does not flash
其他客户在看
METHOD SUMMARY
Biotechniques, 117-123 (2017)
The Biochemical journal, 151(2), 291-296 (1975-11-01)
A crude preparation of alkaline phosphatase (EC 3.1.3.1) from calf intestinal mucosa was purified by affinity chromatography on Sepharose-bound derivatives of arsanilic acid, which was found to be a competitive inhibitor of the enzyme. Three biospecific adsorbents were prepared for
Small GTPases, 1(3), 133-141 (2011-06-21)
The Ras family is the largest and most diverse sub-group of Ras-like G proteins. This complexity is further increased by the high number of regulatory Guanine nucleotide Exchange Factors (GEFs) and GTPase Activating Proteins (GAPs) that target specific members of
Nature protocols, 2(2), 357-371 (2007-04-05)
This protocol describes the syntheses and applications of two metallointercalators, Rh(bpy)2(chrysi)3+ and Rh(bpy)2(phzi)3+, that target single base mismatches in DNA. The complexes bind mismatched DNA sites specifically and, upon photoactivation, promote strand scission neighboring the mismatch. Owing to their high
实验方案
Alkaline phosphatase (AP) is a non-specific phosphomonoester hydrolase that catalyzes the hydrolysis of a wide variety of organic monophosphates.