Merck
P7405
Sigma-Aldrich
Poly-ᴅ-Lysine Hydrobromide
synthetic, mol wt >300,000, powder, γ-irradiated, suitable for cell culture, BioXtra
别名:
PDL
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
D-Lys-(D-Lys)n-D-Lys · xHBr
CAS号:
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352202
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.75
产品名称
聚-D-赖氨酸 氢溴酸盐, mol wt >300,000, lyophilized powder, γ-irradiated, BioReagent, suitable for cell culture
生物源
synthetic (chemical)
品質等級
無菌
γ-irradiated
產品線
BioReagent
BioXtra
形狀
lyophilized powder
分子量
>300,000
包裝
pkg of 5 mg
濃度
0.016—0.032 mmol lysine
技術
cell culture | mammalian: suitable
表面覆盖率
4 μg/cm2
溶解度
H2O: soluble 50 mg/mL, clear, colorless
運輸包裝
ambient
儲存溫度
−20°C
SMILES 字串
O=C(C)[C@@](NC)([H])CCCCN.[Br]
InChI
1S/C6H14N2O2.BrH/c7-4-2-1-3-5(8)6(9)10;/h5H,1-4,7-8H2,(H,9,10);1H
InChI 密鑰
MEXAGTSTSPYCEP-UHFFFAOYSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般說明
多聚-D-赖氨酸氢溴酸盐(PDL)是一种赖氨酸残基组成的阳离子聚合物,其中的每个赖氨酸单元结合一个氢溴酸分子。 氢溴酸分子的存在赋予多聚-D-赖氨酸独特的性质,使得多聚-D-赖氨酸具有晶体形态并可溶于水性溶液中。
應用
多聚-D-赖氨酸氢溴酸盐已用于: 处理载玻片表面以便细胞附着(4) (5)包被玻璃底培养皿以实现原代皮质神经元细胞的活细胞成像。(6)包被原代星形胶质细胞分离用24孔板,以研究转移性微环境中来源于黑素瘤的外泌体对于基质细胞重编程(reprogramming)的影响。(7) 用于包被16孔腔室载玻片,以研究母体免疫激活(maternal immune activation)对行为障碍与小脑中细胞活素以及突触蛋白表达变化的影响。(8)
聚-D-赖氨酸聚合物可用于制备细胞附着的表面。D-赖氨酸聚合物也可用于消化聚-L-赖氨酸聚合物并导致L-赖氨酸过量摄取的细胞。
建议使用0.5 - 1.0 mL的该产品0.1 mg/mL溶液用作细胞培养的基质对25 cm2进行涂覆。 较低分子量的该产品粘度相对较低,但较高分子量的形式则可提供每分子更多的附着位点。
生化/生理作用
多聚-L-赖氨酸氢溴酸盐(PDL)是细胞的非特异性粘附因子,它通过增强细胞膜表面的负电荷离子与培养表面之间的静电相互作用,促进细胞与固相基质的粘附。(3) 在吸附至培养物表面后,PDL增加带正电细胞结合位点的数目。 (2) PDL 涂层促进悬浮生长的细胞在固体表面的附着。(1)
多聚-L-赖氨酸(PDL)氢溴酸盐是细胞的非特异性粘附因子,它通过增强细胞膜表面的负电荷离子与培养表面之间的静电相互作用,促进细胞与固相基质的粘附。 当被细胞培养表面吸收后,聚-D-赖氨酸可增加带正电的细胞结合位点数量。
成分
聚-D-赖氨酸是一种带正电的氨基酸聚合物,其中每个赖氨酸残基约有一个HBr。 氢溴酸盐可使聚-D-赖氨酸呈可溶于水的结晶形式。 在β结构中可能会发现少量的产物,因为HBr干扰氨基与羧基或含N或O部分之间的氢键。
注意
无菌溶液可在2-8℃条件下稳定保存2年。脱水保存在-20°C条件下。
分析報告
该产品的分子量>300,000,经细胞培养验证和γ-照射灭菌。 为了除去HBr,可将该产品溶解在中性缓冲液中并透析以除去盐。 一般来说,要将此产品用作附着因子,可将50 mL无菌组织培养级水加入至5 mg聚赖氨酸中,并按每25cm2 1 mL的比例将溶液无菌涂抹在表面上。 5分钟后,通过抽吸除去溶液并彻底冲洗表面。 在引入细胞和培养基之前让其干燥两小时。
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
個人防護裝備
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)
访问文档库
Deficiency of ROS-Activated TRPM2 Channel Protects Neurons from Cerebral Ischemia-Reperfusion Injury through Upregulating Autophagy
Hu X, et al.
Oxidative Medicine and Cellular Longevity (2021)
Maternal Immune Activation Causes Behavioral Impairments and Altered Cerebellar Cytokine and Synaptic Protein Expression
Pendyala G, et al.
Neuropsychopharmacology, 42, 1435?1446-1435?1446 (2017)
CRISPR-Mediated Activation of ?V Integrin Subtypes Promotes Neuronal Differentiation of Neuroblastoma Neuro2a Cells
Riccardi S, et al.
Frontiers in genome editing, 4 (2022)
On the interaction of polystyrene latices and poly(l-lysine): II. Characterization of the particle-polymer System
Corry W.D
Journal of Colloid and Interface Science, 63(1), 151-160 (1978)
Adolfo Alsina et al.
Biochemical and biophysical research communications, 493(1), 776-782 (2017-09-09)
Mitochondria are essential for cellular survival and function. In neurons, mitochondria are transported to various subcellular regions as needed. Thus, defects in the axonal transport of mitochondria are related to the pathogenesis of neurodegenerative diseases, and the movement of mitochondria
商品
Poly-Lysine enhances cell binding with positively-charged surface ions, optimizing electrostatic interaction on culture surfaces for increased cell attachment.
实验方案
Adhere cells to solid substrates using poly-lysine, which enhances electrostatic interaction between negatively charged ions of the cell membrane and the culture surface.
使用多聚-赖氨酸将细胞粘附在固相基质上,多聚-赖氨酸可增强细胞膜表面的负电荷离子与培养表面之间的静电相互作用。