Merck
P2636
Sigma-Aldrich
聚-L-赖氨酸 氢溴酸盐
suitable for cell culture and bioconjugation, Mol wt 30,000-70,000
别名:
L-Lysine homopolymer hydrobromide
登录查看公司和协议定价
About This Item
CAS号:
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352209
eCl@ss:
32160406
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.26
product name
聚-L-赖氨酸 氢溴酸盐, mol wt 30,000-70,000
形狀
powder
分子量
30,000-70,000
技術
bioconjugation: suitable
cell culture | mammalian: suitable
雜質
<10% water (Karl Fischer)
顏色
white to faint yellow
溶解度
water: 50 mg/mL, clear, colorless to light yellow (50 mg/mL, water, Clear, Colorless to light yellow
)
官能基
amine
carboxylic acid
儲存溫度
−20°C
SMILES 字串
Cl.NCCCCC(N)C(O)=O
InChI
1S/C18H38N6O4/c19-10-4-1-7-13(22)16(25)23-14(8-2-5-11-20)17(26)24-15(18(27)28)9-3-6-12-21/h13-15H,1-12,19-22H2,(H,23,25)(H,24,26)(H,27,28)/t13-,14-,15-/m0/s1
InChI 密鑰
WBSCNDJQPKSPII-KKUMJFAQSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般說明
多聚-L-赖氨酸(PLL)是细胞培养和生物化学研究中必不可少的多功能试剂。它通过增强细胞膜的负电荷离子与细胞培养物表面粘附因子的正电荷之间的静电相互作用,促进细胞与固相基质的粘附,在这一过程中它起到关键作用。这一机制有助于细胞在基质上的牢固结合,令多聚-L-赖氨酸成为细胞培养应用的首选试剂。
多聚L-赖氨酸来源于天然氨基酸L-赖氨酸,它有多种形式,因此可以针对分子量和形状进行定制。作为一种带正电荷的合成聚合物,它以两种对映异构体的形式存在:多聚-D-赖氨酸和多聚-L-赖氨酸,两者都有独特的应用。
在制剂研究中,多聚-L-赖氨酸在核酸递送中有重要价值。生理pH下侧链的ε-胺产生正电荷,这种正电荷令其可以根据盐浓度有效浓缩质粒DNA。多聚-L-赖氨酸似乎适用于基因递送,但是未修饰的形式与低转染效率和细胞毒性有关。
总之,多聚-L-赖氨酸为细胞培养和制剂研究提供多方面的解决方案,增强细胞粘附,实现基因递送,并为生物化学和细胞生物学研究的进步做出重大贡献。
應用
聚L-赖氨酸聚合物可用于促进细胞与固体基质的粘附、与甲氨蝶呤结合以增加药物转运、胰岛的微囊化、细胞微囊化技术、微阵列玻片涂覆和染色体制备。 较低分子量的聚-L-赖氨酸(30,000-70,000)在溶液中粘度相对较低,但较高分子量的形式则可提供每分子更多的附着位点。
生化/生理作用
聚L-赖氨酸是一种细胞的非特异性附着因子,可用于通过增强细胞膜的带负电离子与培养表面之间的静电相互作用而促进细胞与固体基质的粘附。 当它被细胞培养表面吸收时,聚-L-赖氨酸可起到增加可用于细胞结合的带正电位点的作用。 对于能够消化聚-L-赖氨酸的细胞,应使用聚-D-赖氨酸作为附着因子。
特點和優勢
  • 可用于代谢组学和生物化学研究
  • 适用于多种研究应用的优质化合物
成分
聚-L-赖氨酸是一种带正电荷的氨基酸聚合物,每个赖氨酸残基约有一个HBr。 氢溴酸盐可使聚-L-赖氨酸呈可溶于水的结晶形式。 在β结构中可能会发现少量的产物,因为HBr干扰氨基与羧基或含N或O部分之间的氢键。
注意
无菌溶液可在2-8℃条件下稳定保存2年。脱水保存在-20°C条件下。
準備報告
该产品具有30,000-70,000的分子量。如需去除HBr,将该产品溶解于中性缓冲液并通过透析以去除这些盐。 这些聚-L-赖氨酸产品均没有暴露于三氟乙酸,并通过透析去除了全部的单体、二聚体或三聚体,且通过薄层层析进行了证实。 通常,如需将该产品作为附着因子使用,可将50 mL无菌组织培养级用水加入5 mg的聚赖氨酸中,并用1 mL溶液对每25 cm2的表面进行无菌涂覆。 在5分钟后,通过吸液将溶液去除并彻底冲洗表面。 在加入细胞和培养基前让其干燥两小时。
分析報告
分子量是基于粘度的,并也通过MALSS进行过测定。
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
個人防護裝備
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
访问文档库
Jumana Alhamdi et al.
Materials (Basel, Switzerland), 11(9) (2018-09-16)
Recently, the benefit of step-wise sequential delivery of fibroblast growth factor-2 (FGF-2) and bone morphogenetic protein-2 from a bioinspired apatite drug delivery system on mouse calvarial bone repair was demonstrated. The thicknesses of the nanostructured poly-l-Lysine/poly-l-Glutamic acid polyelectrolyte multilayer (PEM)
Rachel V Stadler et al.
Molecular biology of the cell, 28(14), 1912-1923 (2017-02-18)
Apicomplexa is a large phylum of intracellular parasites that are notable for the diseases they cause, including toxoplasmosis, malaria, and cryptosporidiosis. A conserved motile system is critical to their life cycles and drives directional gliding motility between cells, as well
Lanfranco Leo et al.
Human molecular genetics, 26(12), 2321-2334 (2017-04-12)
Mutations of various genes cause hereditary spastic paraplegia (HSP), a neurological disease involving dying-back degeneration of upper motor neurons. From these, mutations in the SPAST gene encoding the microtubule-severing protein spastin account for most HSP cases. Cumulative genetic and experimental
Bas van Bommel et al.
The EMBO journal, 38(15), e101183-e101183 (2019-07-04)
Organelle positioning within neurites is required for proper neuronal function. In dendrites, with their complex cytoskeletal organization, transport of organelles is guided by local specializations of the microtubule and actin cytoskeleton, and by coordinated activity of different motor proteins. Here
Hemalatha Muralidharan et al.
The Journal of neuroscience : the official journal of the Society for Neuroscience, 39(20), 3792-3811 (2019-02-26)
KIFC1 (also called HSET or kinesin-14a) is best known as a multifunctional motor protein essential for mitosis. The present studies are the first to explore KIFC1 in terminally postmitotic neurons. Using RNA interference to partially deplete KIFC1 from rat neurons
商品
Amino Acid Codon Wheel for fast RNA translation. Find which amino acid is translated from your RNA sequence quickly and easily.
Kanjiro Miyata (The University of Tokyo, Japan) provides insights on the rational design of polymeric materials for “smart” oligonucleotide delivery.
Humankind has utilized protein materials throughout its existence, starting with the use of materials such as wool and silk for warmth and protection from the elements and continuing with the use of recombinant DNA techniques to synthesize proteins with unique and useful properties.