Merck
P4235
Sigma-Aldrich
抗-p53 绵羊抗
fractionated antiserum, buffered aqueous solution
登录查看公司和协议定价
About This Item
MDL编号:
UNSPSC代码:
12352203
NACRES:
NA.41
价格与库存信息目前不能提供
生物来源
sheep
质量水平
偶联物
unconjugated
抗体形式
fractionated antiserum
抗体产品类型
primary antibodies
克隆
polyclonal
表单
buffered aqueous solution
分子量
antigen 53 kDa
种属反应性
rat, mouse, human
技术
immunohistochemistry (formalin-fixed, paraffin-embedded sections): suitable
immunoprecipitation (IP): suitable
western blot: 1-10 μg/mL
UniProt登记号
运输
dry ice
储存温度
−20°C
基因信息
human ... TP53(7157)
mouse ... Trp53(22059)
rat ... Tp53(24842)
一般描述
p53是一种在多种组织中表达的肿瘤抑制基因。它是一种四聚体核 DNA 结合磷蛋白。编码它的基因位于人类染色体7p13.1 和小鼠染色体11上。
免疫原
人p53的GST融合蛋白对应于1-393位氨基酸。
应用
在小鼠中产生的单克隆抗-p53-生物素抗体已被用于蛋白印迹。
生化/生理作用
肿瘤抑制因子 p53 具有诱导细胞周期停滞的能力,并在 DNA 修复、衰老和细胞凋亡中发挥作用。它与猿猴空泡病毒 40(SV40) T 抗原和人乳头状瘤病毒 E6 蛋白结合。p53 基因在各种癌症中发生突变,例如乳腺癌、卵巢癌、膀胱癌、结肠癌和肺癌。
外形
溶于含有0.08%叠氮化钠的0.01 M磷酸盐缓冲液中。
免责声明
除非我们的产品目录或产品附带的其他公司文档另有说明,否则我们的产品仅供研究使用,不得用于任何其他目的,包括但不限于未经授权的商业用途、体外诊断用途、离体或体内治疗用途或任何类型的消费或应用于人类或动物。
未找到合适的产品?  
试试我们的产品选型工具.
储存分类代码
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Not applicable
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)
访问文档库
其他客户在看
Cell Cycle and Apoptosis
Bruna Pucci
Neoplasia, 2(4) (2000)
Cell Cycle and Apoptosis
Bruna Pucci
Neoplasia, 2(4) (2000)
ZnO nanorod-induced apoptosis in human alveolar adenocarcinoma cells via p53, survivin and bax/bcl-2 pathways: role of oxidative stress
Ahamad M
Nanomedicine: Nanotechnology, Biology, and Medicine, 7, 904-913 (2011)
Multiple myeloma involving central nervous system: high frequency of chromosome 17p13.1 (p53) deletions
Hong Chang
British Journal of Haematology, 127(3), 280?284-280?284 (2004)
Mutations in the p53 Tumor Suppressor Gene
Noa Rivlin
Genes & Cancer, 2(4), 466?474-466?474 (2011)
商品
Cancer stem cell media, spheroid plates and cancer stem cell markers to culture and characterize CSC populations.
培养和表征CSC群体的癌症干细胞培养基、球状体培养板和癌症干细胞标志物。