偶联物
peroxidase conjugate
抗体形式
affinity isolated antibody
抗体产品类型
secondary antibodies
克隆
polyclonal
表单
buffered aqueous solution
种属反应性
goat
技术
direct ELISA: 1:40,000
dot blot: 1:80,000-1:160,000
immunohistochemistry (formalin-fixed, paraffin-embedded sections): 1:200
运输
dry ice
储存温度
−20°C
靶向翻译后修饰
unmodified
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般描述
免疫球蛋白G(IgG)属于免疫球蛋白家族,是一种广泛表达的血清抗体。免疫球蛋白是由两条重链和两条轻链通过二硫键连接而成的。它是一种糖蛋白,并且是一类主要的免疫球蛋白。[1]山羊IgG有两个子类:IgG1和IgG2。
靶蛋白的山羊IgG通常在多种研究应用中用作一抗。因此,与可检测底物结合的抗山羊IgG二抗是靶蛋白分析的有用工具。兔抗山羊 IgG(全分子)– 过氧化物酶抗体与所有山羊Ig结合。
靶蛋白的山羊IgG通常在多种研究应用中用作一抗。因此,与可检测底物结合的抗山羊IgG二抗是靶蛋白分析的有用工具。兔抗山羊 IgG(全分子)– 过氧化物酶抗体与所有山羊Ig结合。
特异性
通过免疫电泳 (IEP) 与正常山羊血清和山羊 IgG 测定抗山羊 IgG-过氧化物酶的特异性。
免疫原
纯化山羊 IgG
应用
兔抗山羊IgG(全分子)-过氧化物酶抗体可用于免疫印迹测定。抗体也可用于直接ELISA (1:40,000)、斑点印迹(1:80,000-1:160,000)和免疫组化(1:200)测定。
兔抗山羊 IgG(全分子)– 过氧化物酶抗体可用于
兔抗山羊 IgG(全分子)– 过氧化物酶抗体可用于
- 蛋白质印迹
- 免疫组织化学和免疫荧光分析[2]
- 交叉反应性的可视化
- 蛋白分析
- 间接 ELISA 检测假结核分枝杆菌特异性 IgG
- 免疫沉淀 (IP)
用辣根过氧化物酶结合的兔抗山羊 IgG 作为二级抗体,在室温下在 TBSt 中以 1:7500 稀释 1 小时,通过蛋白质印迹分析 LNCAP 细胞裂解物。
生化/生理作用
免疫球蛋白G(IgG)糖蛋白抗体可调控几种免疫应答。它主要参与II型和III型超敏反应。
外形
溶解于含0.05% MIT 的0.01M 磷酸缓冲盐(pH7.4)
储存及稳定性
需要连续使用时,可在2-8℃下储存一个月。对于更长期的储存,溶液可以冷冻成工作等分试样。不建议重复冷冻和解冻,或储存在“无霜”冰箱中。如果长期储存时出现轻微混浊,使用前通过离心澄清溶液。
免责声明
除非我们的产品目录或产品随附的其他公司文件中另有说明,否则我们的产品仅用于研究用途,不得用于任何其他目的,包括但不限于未经授权的商业用途、体外诊断用途、体外或体内治疗用途或任何类型的人类或动物消费或应用。
未找到合适的产品?
试试我们的产品选型工具.
警示用语:
Warning
危险声明
危险分类
Skin Sens. 1
储存分类代码
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 2
Not applicable
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)
Lot/Batch Number
其他客户在看
The stalk domain and the glycosylation status of the activating natural killer cell receptor NKp30 are important for ligand binding.
Hartmann J, et al.
The Journal of Biological Chemistry, jbc-M111 (2012)
Evaluation of the humoral and cellular immune response to different antigens of Corynebacterium pseudotuberculosis in Caninde goats and their potential protection against caseous lymphadenitis.
Moura-Costa L F, et al.
Veterinary Immunology and Immunopathology, 126(1-2), 131-141 (2008)
Suppression of thrombospondin 1 and 2 production by herpes simplex virus 1 infection in cultured keratocytes.
Choudhary A, et al.
Molecular Vision, 11, 163-168 (2005)
Properdin plays a protective role in polymicrobial septic peritonitis.
Stover C M, et al.
Journal of Immunology, 180(5), 3313-3318 (2008)
The mammalian neuroendocrine hormone norepinephrine supplies iron for bacterial growth in the presence of transferrin or lactoferrin.
Freestone P P, et al.
Journal of Bacteriology, 182(21), 6091-6098 (2000)