主要文件
SAB4500003
Sigma-Aldrich
抗-BCL-2 兔抗
affinity isolated antibody
别名:
B 细胞 CLL/淋巴瘤 2, BCL2, Bcl-2凋亡调节因子
登录查看公司和协议定价
选择尺寸
100 μG
$704.00
$704.00
国内现货,预计发货时间2025年4月28日详情
选择尺寸
变更视图
100 μG
$704.00
About This Item
MDL编号:
UNSPSC代码:
12352203
NACRES:
NA.41
$704.00
国内现货,预计发货时间2025年4月28日详情
生物来源
rabbit
质量水平
偶联物
unconjugated
抗体形式
affinity isolated antibody
抗体产品类型
primary antibodies
克隆
polyclonal
表单
buffered aqueous solution
分子量
antigen 26 kDa
种属反应性
rat, mouse, human
浓度
~1 mg/mL
技术
ELISA: 1:10000
immunofluorescence: 1:100-1:500
immunohistochemistry: 1:50-1:100
western blot: 1:500-1:1000
NCBI登记号
UniProt登记号
运输
wet ice
储存温度
−20°C
靶向翻译后修饰
unmodified
基因信息
human ... BCL2(596)
一般描述
B 细胞淋巴瘤 2(BCL-2)是线粒体膜整合蛋白,可作为抗细胞凋亡蛋白。是核因子kappa B(NF-kB)的靶基因。编码 BCL-2 的基因位于人染色体18q21。
免疫原
制备了抗人 BCL-2 合成肽的抗血清。
免疫原范围: 46-95
应用
兔抗-SRSF6 抗体用于Western 印迹。
生化/生理作用
BCL2是细胞凋亡调节剂,在线粒体和细胞核等亚细胞成分中表达。线粒体中的 BCL2 抑制细胞凋亡,而细胞核中的 BCL2 可能激活细胞死亡。BCL2 可能也在细胞饥饿期间,调节自噬作用 。抗 BCL-2 抗体对大鼠、人类和小鼠的内源总 BCL-2 蛋白水平具有特异性。
特点和优势
请完全放心地评估我们的抗体。如果抗体在您的应用中不起作用,我们将全额退款或更换抗体。 了解更多。
外形
兔 IgG 磷酸盐缓冲盐水(不含 Mg2 + 和 Ca2 +),pH 7.4,150 mM NaCl,0.02% 叠氮化钠和 50% 甘油。
免责声明
除非我们的产品目录或产品随附的其他公司文件中另有说明,否则我们的产品仅用于研究用途,不得用于任何其他目的,包括但不限于未经授权的商业用途、体外诊断用途、体外或体内治疗用途或任何类型的人类或动物消费或应用。
未找到合适的产品?  
试试我们的产品选型工具.
储存分类代码
10 - Combustible liquids
WGK
nwg
Not applicable
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)
访问文档库
Bcl-2 is a critical mediator of intestinal transformation.
Heijden M, et al.
Nature Communications (2016)
Different signalling in infarcted and non-infarcted areas of rat failing hearts: A role of necroptosis and inflammation
Lichy M, et al.
Journal of Cellular and Molecular Medicine (2019)
Bcl-2 localized at the nuclear compartment induces apoptosis after transient overexpression.
Portier BP
The Journal of Biological Chemistry (2006)
Sevoflurane pretreatment attenuates hypoxia/
reoxygenation-induced cardiomyocyte apoptosis
through activation of AKT/pim-1 and AKT/GSK3?
signaling pathways
Zhao, et al.
Biotechnology, Biotechnological Equipment (2019)
Martin Lichý et al.
Journal of cellular and molecular medicine, 23(9), 6429-6441 (2019-07-23)
Necroptosis has been recognized in heart failure (HF). In this study, we investigated detailed necroptotic signalling in infarcted and non-infarcted areas separately and its mechanistic link with main features of HF. Post-infarction HF in rats was induced by left coronary