Merck
P3375
Sigma-Aldrich
木瓜蛋白酶 来源于木瓜乳液
crude powder, 1.5-10 units/mg solid
别名:
木瓜酶
登录查看公司和协议定价
选择尺寸
25 G
$125.00
100 G
$281.00
1 KG
$786.00
$125.00
请联系客服了解存货情况
获取大包装报价
选择尺寸
变更视图
25 G
$125.00
100 G
$281.00
1 KG
$786.00
About This Item
CAS号:
EC 号:
MDL编号:
UNSPSC代码:
12352204
eCl@ss:
42030311
NACRES:
NA.54
$125.00
请联系客服了解存货情况
获取大包装报价
表单
crude powder
比活
1.5-10 units/mg solid
分子量
23.4 kDa
储存温度
2-8°C
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
相关类别
应用
木瓜蛋白酶用于解剖溶液。 它用于产生抗体的 Fab 片段。[1]它被用于细胞分离,因为在某些组织中,经证明其比其它蛋白酶效率更高且破坏性更小。 木瓜蛋白酶可用于从出生后大鼠中分离形态完整的皮质神经元。 木瓜蛋白酶的部分消化作用可用于酶和其他蛋白质的结构研究。 此外,木瓜蛋白酶可用于红细胞血清学,它通过修饰红细胞表面来加强或破坏许多红细胞抗原的反应性。 木瓜蛋白酶在血小板血清学研究也有应用。 木瓜蛋白酶也可用于氨基酸、肽和其他分子的酶合成。 产品 P3375、木瓜蛋白酶粗粉,已被用于消化新鲜的狗鲨软骨,以分离硫酸软骨素。
来自木瓜乳液中的木瓜蛋白酶已被用于:
  • 在酶混合物中评估营养酵母粉释放的复合维生素B的功效[2]
  • 在酶混合物中消化牛乳样品以分析三种维生素B1分子[3]
  • 作为水饱和溶剂中水解(R,S)-萘普生2,2,2-三氟乙基酯的生物催化剂[4]
用于产生抗体的 Fab 片段。也用于细胞分离,因为在某些组织中,经证明其比其它蛋白酶效率更高且破坏性更小。
生化/生理作用
一种半胱氨酸蛋白酶,可切割碱性氨基酸、亮氨酸或甘氨酸的肽键。
最适pH 6.0 - 7.0
也水解酯和酰胺。
木瓜蛋白酶木瓜乳液具有抗白色念珠菌的抗真菌活性。 它是一种半胱氨酸蛋白酶,可切割碱性氨基酸、亮氨酸或甘氨酸的肽键。
。最适 pH 为 6.0-7.0
。 木瓜蛋白酶水解酯和酰胺。 木瓜蛋白酶由单一多肽链组成,含有三个二硫键和一个酶活性所必需的巯基。
质量
没有用乳糖或其他掺杂物进行标准化。
单位定义
在 pH 6.2,25 °C 下,每分钟一个单位水解 1微摩尔的 N-α-苯甲酰基-L-精氨酸乙酯(BAEE)。
其他说明
如需有关 木瓜蛋白酶 的更多信息,请访问 www.sigma-aldrich.com/enzymeexplorer
象形图
Health hazardExclamation mark
警示用语:
Danger
危险分类
Eye Irrit. 2 - Resp. Sens. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
靶器官
Respiratory system
储存分类代码
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Not applicable
个人防护装备
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)
访问文档库
Comparison of different extraction methods for simultaneous determination of B complex vitamins in nutritional yeast using LC/MS-TOF and stable isotope dilution assay
Halvin K, et al.
Analytical and Bioanalytical Chemistry, 405(4), 1213-1222 (2013)
Determination of the native forms of vitamin B1 in bovine milk using a fast and simplified UHPLC method
Schmidt A, et al.
Food Chemistry, 229, 452-457 (2017)
Carica papaya lipase: a novel biocatalyst for the enantioselective hydrolysis of (R, S)-naproxen 2, 2, 2-trifluoroethyl ester
Chen CC and Tsai SW
Enzyme and Microbial Technology, 36(1), 127-132 (2005)
Valentina Gargiulo et al.
Glycobiology, 19(12), 1485-1491 (2009-08-22)
Chondroitin sulfate (CS), a constituent of proteoglycans, is a key component of the connective tissues and it is widely used as a precautionary drug for joint diseases; for this reason, the increased demand of this polysaccharide has posed the problem
Tarik Bozoglu et al.
Advanced science (Weinheim, Baden-Wurttemberg, Germany), 9(7), e2103867-e2103867 (2022-01-14)
Adeno-associated viruses (AAVs) are frequently used for gene transfer and gene editing in vivo, except for endothelial cells, which are remarkably resistant to unmodified AAV-transduction. AAVs are retargeted here toward endothelial cells by coating with second-generation polyamidoamine dendrimers (G2) linked
商品
木瓜蛋白酶是肽酶C1家族的一种半胱氨酸蛋白酶。它由单一多肽链组成,含有三个二硫键和一个酶活性所必需的巯基。
Uncover properties and applications of the cysteine protease papain and find inhibitors, substrates, and other papain products.