Merck
P3125
Sigma-Aldrich
木瓜蛋白酶 来源于木瓜乳液
buffered aqueous suspension, 2× Crystallized, ≥16 units/mg protein
别名:
木瓜酶
登录查看公司和协议定价
About This Item
CAS号:
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352204
eCl@ss:
42030311
NACRES:
NA.54
形狀
buffered aqueous suspension
品質等級
品質
2× Crystallized
比活性
≥16 units/mg protein
分子量
23.4 kDa
儲存溫度
2-8°C
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
相关类别
一般說明
木瓜蛋白酶是半胱氨酸蛋白酶,由单一多肽链组成,含有三个二硫键和一个巯基。
應用
木瓜蛋白酶用于解剖溶液。 它用于产生抗体的 Fab 片段。它被用于细胞分离,因为在某些组织中,经证明其比其它蛋白酶效率更高且破坏性更小。 木瓜蛋白酶可用于从出生后大鼠中分离形态完整的皮质神经元。 木瓜蛋白酶的部分消化作用可用于酶和其他蛋白质的结构研究。 此外,木瓜蛋白酶可用于红细胞血清学,它通过修饰红细胞表面来加强或破坏许多红细胞抗原的反应性。 木瓜蛋白酶在血小板血清学研究也有应用。 木瓜蛋白酶也可用于氨基酸、肽和其他分子的酶合成。
木瓜蛋白酶(来自木瓜乳)已用于消化:
  • 穆勒胶质细胞
  • 软骨外植体
  • 组织工程支架的GAG和DNA内容物
  • 脱细胞组织样本
用于产生抗体的 Fab 片段。也用于细胞分离,因为在某些组织中,经证明其比其它蛋白酶效率更高且破坏性更小。
生化/生理作用
木瓜蛋白酶具有广泛的特异性,可剪切碱性氨基酸、亮氨酸的肽键,水解酯类和酰胺类物质。木瓜蛋白酶可消化的蛋白底物比胰蛋白酶更为广泛。木瓜蛋白酶常用于细胞分离程序,因其相比其他蛋白酶更加高效、造成的伤害也更低。木瓜蛋白酶能分离大量有活性的平滑肌细胞,并且不影响细胞对刺激剂的敏感性。它可催化多种反应,如水解、转移酶作用、特异性和酰基-酶中间体。
木瓜蛋白酶木瓜乳液具有抗白色念珠菌的抗真菌活性。 它是一种半胱氨酸蛋白酶,可切割碱性氨基酸、亮氨酸或甘氨酸的肽键。
。最适 pH 为 6.0-7.0
。 木瓜蛋白酶水解酯和酰胺。 木瓜蛋白酶由单一多肽链组成,含有三个二硫键和一个酶活性所必需的巯基。
一种半胱氨酸蛋白酶,可切割碱性氨基酸、亮氨酸或甘氨酸的肽键。
最适pH 6.0 - 7.0
也水解酯和酰胺。
單位定義
在pH6.2,25℃条件下,一单位每分钟可水解1.0 μ摩尔的N-α-苯甲酰-L-精氨酸乙酯(BAEE)。
外觀
0.05M 醋酸钠中的悬浮液,pH 4.5,含 0.01% 百里酚
其他說明
如需有关 木瓜蛋白酶 的更多信息,请访问 www.sigma-aldrich.com/enzymeexplorer
象形圖
Health hazard
訊號詞
Danger
危險聲明
防範說明
危險分類
Resp. Sens. 1
儲存類別代碼
12 - Non Combustible Liquids
水污染物質分類(WGK)
nwg
访问文档库
PAPAIN ENZYME: A DIGESTIVE AID
PATEL T
International Journal of Clinical and Biomedical Research, 52-53 (2016)
The dog as a model for osteoarthritis: the FGF4 retrogene insertion may matter
Tellegen AR, et al.
Journal of Orthopaedic Research : Official Publication of the Orthopaedic Research Society (2019)
Scanningless and continuous 3D bioprinting of human tissues with decellularized extracellular matrix
Yu C, et al.
Biomaterials, 194, 1-13 (2019)
PTH decreases in vitro human cartilage regeneration without affecting hypertrophic differentiation
Rutgers M, et al.
Testing, 14(4), e0213483-e0213483 (2019)
Expression of non-visual opsins Opn3 and Opn5 in the developing inner retinal cells of birds. Light-responses in Muller glial cells
Rios MN, et al.
Frontiers in Cellular Neuroscience, 13, 376-376 (2019)
商品
Antibody fragmentation with our pepsin digestion protocol for IgG antibody fragmentation and preparation of F(ab’).
木瓜蛋白酶是肽酶C1家族的一种半胱氨酸蛋白酶。它由单一多肽链组成,含有三个二硫键和一个酶活性所必需的巯基。
Uncover properties and applications of the cysteine protease papain and find inhibitors, substrates, and other papain products.