Merck
NA0100
Sigma-Aldrich
PhasePrep BAC DNA试剂盒
Scalable method for isolating large-molecular weight plasmids
别名:
BAC Kit
登录查看公司和协议定价
About This Item
分類程式碼代碼:
41105501
NACRES:
NA.52
品質等級
技術
DNA extraction: suitable
儲存溫度
15-25°C
一般說明
PhasePrep BAC DNA Kit 可以低成本、可扩展的从重组大肠杆菌培养物中分离出细菌人工染色体(BAC)等大分子量质粒。四种不同大小的质粒可采用同一试剂盒制备;针对300 micro、180 mini、30 midi或15 maxi 级别的制备提供了充足的试剂。从5、40、250或500 ml过夜重组大肠杆菌培养物中,可分别纯化出多达2、12、50或100 mg的BAC DNA。纯化所得的BAC DNA的内毒素水平极低 (£10 EU/mg DNA)。
通过离心分离法收集重组大肠杆菌培养液,然后通过改性SDS 碱裂解法进行处理。核酸从澄清的裂解液中沉淀出来;残余的RNA通过RNase混合物在高温下快速降解去除。内毒素和其他杂质通过简单的温度介导提取和相分离法去除。最后,BAC DNA从溶液中选择性沉淀出来。
PhasePrep BAC DNA Kit 可以低成本、可扩展的从重组大肠杆菌培养物中分离出细菌人工染色体(BAC)等大分子量质粒。四种分子大小质粒可采用同一试剂盒制备;针对300 micro、180 mini、30 midi或15 maxi 级别的制备提供了充足的试剂。从5、40、250或500 mL重组大肠杆菌过夜培养物中,至多可分别纯化得2、12、50或100 mg的BAC DNA。纯化所得的BAC DNA的内毒素水平极低 (≤10 EU/μg DNA)。
通过离心分离法收集重组大肠杆菌培养液,然后通过改性SDS 碱裂解法进行处理。核酸从澄清的裂解液中沉淀出来;残余的RNA通过RNase混合物在高温下快速降解去除。内毒素和其他杂质通过简单的温度介导提取和相分离法去除。最后,BAC DNA从溶液中选择性沉淀出来。
回收的BAC DNA主要以超螺旋形式存在,不含RNA污染物,且可直接供测序、限制性酶切、克隆和PCR等下游应用使用。
應用
PhasePrep BAC DNA Kit 已用于分离细菌人工染色体。
回收的BAC DNA主要以超螺旋形式存在,不含RNA污染物,可直接用于测序、限制性酶切、克隆和PCR等下游应用。
特點和優勢
  • 5-500 mL过夜培养物通常的DNA得率为2-100 μg
  • 无需进行苯酚/氯仿萃取
  • 允许通过同一试剂盒进行微量和大量制备
  • 无需长时间等待滴定柱
其他說明
PhasePrep BAC DNA Kit为从重组大肠杆菌培养物中分离出细菌人工染色体(BAC)等大分子量质粒提供了一种可扩展、低成本的方法。
更多信息,请见www.sigma-aldrich.com/genelutehp
法律資訊
PhasePrep is a trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
訊號詞
Danger
危險分類
Eye Irrit. 2 - Met. Corr. 1 - Resp. Sens. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
標靶器官
Central nervous system
儲存類別代碼
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Not applicable
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)
访问文档库
其他客户在看
Comparative structural analysis of Bru1 region homeologs in Saccharum spontaneum and S. officinarum
Jisen Zhang
BMC Genomics, 17 (2016)
Structure, phylogeny, allelic haplotypes and expression of sucrose transporter gene families in Saccharum
Qing Zhang
BMC Genomics, 17 (2016)
S S Kwek et al.
Oncogene, 28(17), 1892-1903 (2009-03-31)
Co-amplification at chromosomes 8p11-8p12 and 11q12-11q14 occurs often in breast tumors, suggesting possible cooperation between genes in these regions in oncogenesis. We used high-resolution array comparative genomic hybridization (array CGH) to map the minimal amplified regions. The 8p and 11q
Evolution and expression of the fructokinase gene family in Saccharum
Yihong Chen
BMC Genomics, 18, 197-197 (2017)
Thomas W Marchant et al.
PLoS genetics, 15(5), e1008102-e1008102 (2019-05-17)
In flat-faced dog breeds, air resistance caused by skull conformation is believed to be a major determinant of Brachycephalic Obstructive Airway Syndrome (BOAS). The clinical presentation of BOAS is heterogeneous, suggesting determinants independent of skull conformation contribute to airway disease.