Merck
N7007
Sigma-Aldrich
Nitrazine Yellow
别名:
2-(2,4-Dinitrophenylazo)-1-hydroxynaphthalene-3,6-disulfonic acid disodium salt, 2-(2,4-Dinitrophenylazo)naphthol-3,6-disulfonic acid disodium salt, Nitrazol Yellow
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C16H8N4Na2O11S2
CAS号:
分子量:
542.36
顏色索引編號:
14890
EC號碼:
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12171500
成份
Dye content, ~85%
pH值
6.0-7.2, yellow to blue
儲存溫度
2-8°C
SMILES 字串
[Na+].[Na+].Oc1c(\N=N\c2ccc(cc2[N+]([O-])=O)[N+]([O-])=O)c(cc3cc(ccc13)S([O-])(=O)=O)S([O-])(=O)=O
InChI
1S/C16H10N4O11S2.2Na/c21-16-11-3-2-10(32(26,27)28)5-8(11)6-14(33(29,30)31)15(16)18-17-12-4-1-9(19(22)23)7-13(12)20(24)25;;/h1-7,21H,(H,26,27,28)(H,29,30,31);;/q;2*+1/p-2/b18-17+;;
InChI 密鑰
XBLIFEQTVVSTIM-QIKYXUGXSA-L
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
取代透過
产品编号
说明
价格
儲存類別代碼
13 - Non Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
個人防護裝備
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
从最新的版本中选择一种:
分析证书(COA)